- Domů
- Systémy pro výrobu čisté vody
- Systémy pro výrobu čisté a ultračisté vody
- VWR®, Ultrapure Water System, A Series
VWR®, Ultrapure Water System, A Series
Dodavatel: VWR
VWR®
171-1250EA
175210
CZK
171-1250
171-1460
171-1249
171-1461
VWR®, Ultrapure Water System, A Series
Systémy pro výrobu čisté vody
Systémy pro výrobu čisté a ultračisté vody
Tento kompaktní laboratorní systém pro přípravu čisté vody připravený k zapojení je ideální volbou pro uživatele, kteří potřebují až 20 litrů ultračisté vody typu I nebo RO vody (typu III) denně. Kvalita ultra čisté
vody musí splňovat nebo předčit požadavky norem ASTM, CLSI, CAP a ISO na vodu typu I.
vody musí splňovat nebo předčit požadavky norem ASTM, CLSI, CAP a ISO na vodu typu I.
- Jednoduché a intuitivní dávkování vody z dávkovače nebo centrálního ovládacího panelu
- Centrální ovládací panel je 8palcová voděodolná dotyková obrazovka poskytující uživateli plnou kontrolu nad výkonem systému a přístup k němu
- Jeden vodní systém může pohánět několik dávkovacích jednotek („režim 1 + N“)
- Průtok dávkování je do 0,5 L/min, k dispozici je volumetrické dávkování
- Není potřebný žádný skladovací zásobník, protože RO a ultra čistá voda jsou produkovány dle potřeby
- Spotřební materiál se štítky RFID pro snadnější sledování doby životnosti a výkonu
- Možnost bezdrátové komunikace k řízení více dávkovačů a centrální ovládací panel (volitelný)
- Monitorování TOC a rezistivity/vodivosti v reálném čase
- Uživatelé mohou kdykoli vidět základní informace (kvalita vody, stav systému, varování) na jednotce dávkovače a na centrálním ovládacím panelu (údaje jsou uchovávány 2 roky, lze je stáhnout)
The graphic display on the VWR® water system guides users through system operation, performance, troubleshooting and maintenance, and can be password protected for multiple access levels.
Applications (Type I - ultrapure water): HPLC mobile phase preparation; preparation of reagent blank solutions; sample diluent for GC, HPLC, ICP-MS, AA and other analytical techniques; preparation of buffers and culture media for mammalian cell culture; preparation of molecular biology reagents.
Applications (Type III - RO water): Glassware cleaning, washing machines for glassware, water bath water, autoclave filling, water for laboratory animals.
Certifikace: The VWR® water system is delivered with a Certificate of Conformity ensuring that it has been built and tested fully assembled following Standard Operating Procedures, and a Certificate of Calibration for the temperature and resistivity meters built into the system. Consumables are automatically delivered with a Certificate of Quality. Manufacturing site is ISO 9001 (2015) and ISO 140001 certified.
Informace pro objednávání: For a complete system the production unit and the mandatory accessories have to be ordered. Other accessories and consumables, including wall mounting brackets, purification cartridges and wireless upgrade kit are available separately.
Informace o dodávce: VWR® A System starter setup (171-1460) includes 1× VWR® A System, 1×0,2 µm PES final filter, 1× VWR® P Pack, 2× VWR® RO Pack, 16 L/H, 1× VWR® U Pack, 1× VWR® Cleaning Pack, 1× dispenser kit with on-system anchor, and 1× leak protector for VWR®.
VWR® A TOC System starter setup (171-1461) includes 1× VWR® A System wth TOC, 1×0,2 µm PES final filter for VWR®, 1× VWR® P Pack, 2× VWR® RO Pack, 16 L/H, 1× VWR® U Pack (low TOC), 1 × VWR® Cleaning Pack, 1 × dispenser kit with on-system anchor, and 1 × leak protector.
VWR® A TOC System starter setup (171-1461) includes 1× VWR® A System wth TOC, 1×0,2 µm PES final filter for VWR®, 1× VWR® P Pack, 2× VWR® RO Pack, 16 L/H, 1× VWR® U Pack (low TOC), 1 × VWR® Cleaning Pack, 1 × dispenser kit with on-system anchor, and 1 × leak protector.
New Product
Časově omezený prodej
Select items below are currently on sale
Enter Certificate Details
Cena na vyžádání
Learn more
About VWR
Zboží bylo přidáno do košíku