Tisk…
Chlazené inkubátory s Peltierovou technologií, INCU-Line® ILPR Premium Series
Dodavatel: VWR, part of Avantor
VWR®
390-1351EA 103150 CZK
390-1351 390-1352 390-1353
Chlazené inkubátory s Peltierovou technologií, INCU-Line® ILPR Premium Series
Inkubátory Inkubátory chlazené
Chlazené inkubátory s Peltierovou technologií se vyznačují vynikající teplotní stabilitou a rovnoměrností. Jsou energeticky účinné a šetrné k životnímu prostředí, s nízkou hladinou hluku a pracují téměř bez vibrací, protože není instalován žádný kompresor. Žádné odvlhčování vzorků díky uzavřené komoře. Tyto modely s nuceným prouděním vzduchu poskytují teplotní rozsah od 0 do +70 °C (max. 20 °C pod okolní teplotou) a mají vnitřní komoru z nerezové oceli (DIN 1.4301) a pouzdro z nerezové oceli, masivní vnější dveře a vnitřní sklo dveře. Modely PREMIUM mají intuitivní menu a uživatelsky přívětivý software a USB port s flash diskem pro stahování dat na USB flash disk a pro nahrávání programů. Lze je připojit k ethernetové nebo Wi-Fi síti pro dálkové ovládání z libovolného počítače a uživatelé mohou dostávat upozornění na volitelné parametry prostřednictvím e-mailu.
  • Multifunkční mikroprocesorový ovladač se 7" plnobarevným dotykovým displejem, poskytuje přehled o nastavených a aktuálních parametrech za chodu
  • Řízení přístupu pomocí přihlašovacího hesla a funkce správce pro správu pěti uživatelských účtů
  • Paměť 40 uživatelských programů, rychlá a snadná změna parametrů během běžícího programu
  • Více segmentový teplotní/časový profil (až 100) s nastavitelnými rampami
  • Časovač od 1 minuty až do 366 dnů nebo nepřetržitý provoz
  • Nastavitelná funkce zpoždění startu a funkce smyčky
  • Nastavitelný bezpečnostní termostat proti přehřátí a podhřátí třídy 3.3 (DIN 12880) chrání vzorky a inkubátor
Všechny modely mají pevné vnější dveře a vnitřní skleněné dveře. Jsou vybaveny 30mm přístupovým portem, zámkem dveří, vnitřním LED osvětlením. Modely INCU-Line IL 56PR a IL 112PR jsou stohovatelné jako 2× IL 56 PR nebo 2× IL 112PR bez dodatečné stohovací sady, IL 56PR je možné umístit na IL 112PR. Modely IL 240PR nejsou stohovatelné.
Mezi bezpečnostní prvky patří zvukové a viditelné teplotní alarmy, systém kontroly výpadku napájení, alarm otevřených dveří, alarm selhání teplotního senzoru a funkce autodiagnostiky.
Jednotky jsou vybaveny Premium Control Software, který napomáhá souladu se zásadami GLP s nastavením ochrany heslem, registrem událostí a vnitřní pamětí, která uchovává až 10 000 záznamů dat pro každého uživatele (uložené maximálně po dobu 12 měsíců). Uživatelé mohou vidět hodnoty na displeji nebo PC v tabulkové nebo grafické podobě.
Informace o príslušenství: Standardní náhradní police mají maximální pracovní zatížení 25 kg na polici. Volitelné zesílené nerezové police pro jednotky IL 240PR mají maximální pracovní zatížení 100 kg na polici. Maximální zatížení komory je uvedeno ve specifikaci.
Informace o dodávce: Modely jsou dodávány se dvěma nebo třemi (IL 240PR) nerezovými drátěnými policemi, klíči k zámku (2 ks), certifikátem výrobce o zkoušce při 37 °C, ethernetovým kabelem, vícejazyčným návodem k použití a Premium Control Software (lze stáhnout z vnitřní paměti na USB flash disk).