Tisk…
VWR® LAG Advanced, Analytical Balances with Graphic Display
Dodavatel: VWR
VWR®
611-3282EA 57600 CZK
611-3282 611-3451 611-3297 611-2269 611-3376 611-3267 611-3268 611-4302 611-3457 611-3449 611-3280 611-2271
VWR® LAG Advanced, Analytical Balances with Graphic Display
Váhy
Ekonomická řada spolehlivých, vysoce výkonných analytických vah. Všechny modely mají nerezovou vážní desku.
  • funkce kontrolního vážení (funkce alarmu), vážení celkové hmotnosti, stanovování hustoty a počítání kusů
  • modely jsou vybaveny velkým grafickým displejem s přidanou funkcí pro formulaci, GLP, datum a čas a vícejazyčné rozhraní
  • možnost externí nebo interní kalibrace a rozhraní RS232 jsou součástí standardní výbavy
  • vážicí prostor D׊×V: 162×171×225 mm
Uživatel si může vybrat ze tří možností vah s vnitřní kalibrací (model označen písmenem „i“).
Při kalibraci spuštěné stiskem tlačítka CAL je využito zabudované vnitřní závaží.
Pokud se změní teplota prostředí a/nebo po určitém nastaveném intervalu proběhne automaticky další kalibrace (Incal+).
Uživatel má možnost při kalibraci využít vnější závaží.
Certifikace: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012.
Informace o príslušenství: Not suitable for use with tablet systems.
Informace pro objednávání: Chcete-li získat podrobné informace o kompletní řadě příslušenství, včetně tiskárny, softwaru, soupravy pro stanovování hustoty pro řady LAG, externí klávesnice, kabelu pro sériové připojení a převodníku mezi sériovým a USB rozhraním, navštivte webové stránky nebo se obraťte na místního obchodního zástupce společnosti Avantor. Tyto váhy jsou k dispozici s certifikátem o kalibraci z výroby. Podrobné informace o této možnosti si vyžádejte u společnosti Avantor.
Informace o dodávce: Dodáváno se síťovým adaptérem a univerzální zástrčkou a plastovým ochranným pracovním krytem. VWR nabízí také kalibrační závaží. Podívejte se na „Kalibrační závaží“.
Upozornení: Modely s velkým grafickým displejem jsou označeny G v názvu modelu. Podobné i označuje na vnitřní kalibraci. Modely -C jsou dodávány s certifikátem o kalibraci z výroby. Podívejte se na vwr.com pro detaily ohledně kompletní řady modelů.