měď ≥99.7%, fine powder, Analar NORMAPUR® ≤63 µm p.a.
Dodavatel: VWR Chemicals
87059.230EA
2210
CZK
87059.230
87059.290
měď ≥99.7%, fine powder, Analar NORMAPUR® ≤63 µm p.a.
měď
Vzorec:
Cu MW: 63,55 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010965 CAS číslo: 7440-50-8 UN: 3089 ADR: 4.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Assay | Min. 99,7 % |
Particle size (< 45 µm) | Min. 90 % |
Particle size (> 75 µm) | Max. 1 % |
Insolubility in nitric acid | Max. 0,02 % |
P (Phosphorus) | Max. 10 ppm |
Ag (Silver) | Max. 20 ppm |
As (Arsenic) | Max. 1 ppm |
Fe (Iron) | Max. 50 ppm |
Mn (Manganese) | Max. 10 ppm |
Pb (Lead) | Max. 100 ppm |
Sb (Antimony) | Max. 10 ppm |
Sn (Tin) | Max. 10 ppm |