Silicone oil, GPR RECTAPUR® for oil baths up to 250°C
Dodavatel: VWR Chemicals
87065.290EA
4310
CZK
87065.290
87065.230
Silicone oil, GPR RECTAPUR® for oil baths up to 250°C
Silicone oil
Vzorec:
(C₂H₆OSi)n Hustota: 0,967 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 321 °C (ot. pohárek) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00132673 CAS číslo: 63148-62-9 |
Výsledky specifikačního testu
Density (20/4) | 0.966 - 0.972 |
Viscosity (25°C) | 330 - 370 cSt |