Tisk…
VWR® Classic LP / LPC / LPW, Váhy přesné, s LCD displejem
Dodavatel: VWR
VWR®
611-2279EA 32420 CZK
611-2279 611-2278 611-2275 611-2274 611-2272 611-3371 611-3296 611-3373 611-3374 611-3298 611-3375 611-3379 611-3458 611-2629 611-2308 611-3816 611-2302 611-2301 611-2300 611-3383 611-3346 611-3269 611-3347 611-4316 611-3348 611-4317 611-3823 611-3825 611-2610 611-2298 611-2296 611-3270 611-3271 611-3272 611-3472 611-3395 611-3397 611-3398 611-3277 611-3354 611-3355 611-3359 611-2600 611-2289 611-2321 611-2320 611-3283 611-3360 611-3361 611-4330 611-3367 611-3327 611-2319
VWR® Classic LP / LPC / LPW, Váhy přesné, s LCD displejem
Váhy
Odolné ekonomické váhy ideální ideální pro vzdělávací zařízení a laboratorní použití. Řada, která zahrnuje váhy pro jednoduché vážení až po váhy s funkcí automatické interní kalibrace. Všechny váhy řady Classic jsou vybaveny podsvíceným LCD displejem s nastavitelným kontrastem, ergonomickou klávesnicí a nerezovou vážní deskou.
  • Volitelné úrovně filtru a uživatel si může vybrat měřicí jednotku, kterou bude váha používat k zobrazení hmotnosti
  • datové rozhraní RS232
  • modely LPW mají kryt proti proudění vzduchu se třemi dvířky
K funkcím váhy patří podvěsné vážení, počítání kusů, procentuální vážení, kontrolní vážení, stanovení hustoty, sčítání a funkce statistiky.
Uživatel si může zvolit ze tří možností kalibrace vah s vnitřní kalibrací (model označen písmenem „i“): Kalibrace vnitřním zabudovaný závažím po stisku tlačítka CAL. Automatická kalibrace proběhne, pokud se změní teplota prostředí a/nebo po určitém nastaveném časovém intervalu (Incal+). Uživatel má možnost při kalibraci využít vnější závaží.
Certifikace: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012. Modely s certifikáty ES označené příponou M splňují evropskou směrnici 2014- 31-EU (NAWI) a harmonizovanou normu EN 45501 (ověřené, schválené pro obchodní styk).
Informace pro objednávání: Váhy s označením i mají funkci vnitřní kalibrace. Modely označené příponou C jsou dodávány s kalibračním certifikátem z výroby a modely s příponou M označují ověřené váhy. Modely označené písmenem C mají kruhový kryt proti proudění vzduchu, W označuje modely s krytem proti proudění vzduchu se třemi dvířky.
Informace o dodávce: Dodáváno s plastovým ochranným krytem. K dispozici je široká škála příslušenství včetně tiskárny, softwaru, externí klávesnice a propojovacího kabelu k počítači, ty je třeba zakoupit samostatně. Váhy je možné dodat také s kalibračním certifikátem.