Tisk…
Hledali jste: Proužky indikátorů teploty
12  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Tyto teplotní indikační proužky jsou určeny pro rychlá měření tam, kde jsou běžné teploměry nepraktické. Jsou vhodné pro použití se zařízeními, jako j...
Katalogové číslo: (BRDY195844)
Dodavatel: Brady
Popis: These reversible temperature indicator labels designed to display temperatures of food and medical supply packaging or of components during research, ...
Měrná jednotka: 1 * 10 KS
Dodavatel: Brady
Popis: Temperature indicating labels are a cost-effective solution for temperature checks during maintenance or for trouble spotting during research and deve...
New Product
Dodavatel: Industrial Physics
Popis: These single temperature indicating stickers are designed for use in electronics, food and pharmaceutical industries, and also in the oven and engine ...
Dodavatel: Industrial Physics
Popis: These temperature indicating strips are designed for use in electronics, food and pharmaceutical industries, and also in the oven and engine construct...
Dodavatel: Testo
Popis: testoterm measuring strips are self-adhesive films with heat-sensitive elements for checking and monitoring temperature.
Dodavatel: Testo
Popis: These indicators are self-adhesive, temperature proof foils with temperature sensitive elements for temperature control and regulation. They are parti...
Dodavatel: Testo
Popis: Testoterm measuring points are self-adhesive, temperature-resistant films with heat-sensitive elements for monitoring a defined maximum temperature.
Dodavatel: KLEINFELD GMBH & CO.
Popis: These Thermax chill checker include eight different measurement points over a temperature range from −17 to +20 °C. Activation takes place after cooli...
Dodavatel: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Popis: Temperature indicating tubes are used for autoclaves and hot air sterilisers.
Katalogové číslo: (620-9129)
Dodavatel: KLEINFELD GMBH & CO.
Popis: A compilation of all thermal colors and a pattern of stripes for eight temperatures in each range.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: 3M Food Safety
Popis: 3M™ MonitorMark™ time temperature indicator solves the challenge of monitoring thermal exposure of temperature sensitive products during transportatio...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom