Tisk…
Hledali jste: Kalkulačky kapesní
4  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (818-0062)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Praktická kapesní kalkulačka zvládne 99 % všech rutinních a dalších výpočtů v laboratoři. Poskytuje okamžité a přesné výsledky pro širokou škálu aplik...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (818-0061)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Velká solární kalkulačka.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Merck
Popis: Solar powered calculator with protective sliding case.
Katalogové číslo: (818-3410)
Dodavatel: THEODOR KÍHLER BÜRO-EINRICHTUN
Popis: Large keys and large screen very readable.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom