Tisk…
Hledali jste: Štíty ochranné proti záření
6  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (113-8820)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Acrylic shield, transparent, thickness: 10 mm, for protection from low energy beta radiation. The dual angled version is angled at both the bottom and...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Popis: Acrylic protection shield, transparent.
Katalogové číslo: (KART572)
Dodavatel: KARTELL
Popis: Acrylic protection shield, transparent, thickness: 9 mm.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Acrylic, transparent, thickness: 9 mm.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: Acrylic, transparent, thickness: 9 mm.
Katalogové číslo: (BELAF249760003)
Dodavatel: Bel-Art Products, a Part of SP
Popis: Acrylic protection shield; transparent, thickness 9,5 mm
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom