Tisk…
Hledali jste: Tampóny přepravní
17  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Odběrové a přepravní tampony pro bakteriální vzorky s aplikátory a přepravním médiem.
Akce
Katalogové číslo: (710-0442)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Transportní tampon s plastovým dříkem, syntetickým hrotem a Amiesovým agarovým gelem.
Měrná jednotka: 1 * 50 KS
Dodavatel: COPAN
Popis: A range of collection and transport devices for bacterial specimens.
Dodavatel: COPAN
Popis: Liquid transport medium is contained in a sponge carrier located in the bottom of the tube.
Dodavatel: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Popis: Swabs in test tube, Amies gel with charcoal, Hliník, Ø: 12 mm, 140 mm
Dodavatel: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Popis: Effective transportation of throat, vaginal, wound and skin swabs conforming to highest medical device classification - Class II a surgically invasive...
Katalogové číslo: (COPA414C)
Dodavatel: COPAN
Popis: The M40 Transystem line is the latest generation of traditional bacteriology transport swabs. It was designed to provide the ultimate performance capa...
Měrná jednotka: 1 * 50 KS
Katalogové číslo: (DELT300299)
Dodavatel: DELTALAB
Popis: Transport swab suitable for the detection of Chlamydia.
Měrná jednotka: 1 * 600 KS
Dodavatel: DELTALAB
Popis: The modified Stuart medium allows the conservation and transport of a large number of pathological microorganisms
Dodavatel: DELTALAB
Popis: Snappable transport swabs in a tube.
Dodavatel: DELTALAB
Popis: The glycerophosphate has been substituted by inorganic phosphate since glycerophosphate is a metabolite for some bacteria, so they could grow and disg...
Dodavatel: BALIS
Popis: Zkumavka s 10 ml peptonového psych. fyziologický roztok, VWR®
Dodavatel: MEDICAL WIRE & EQUIPMENT
Popis: Each transport tube contains Amies medium preferred because the inorganic buffer ensures maintenance without overgrowth.
Dodavatel: MEDICAL WIRE & EQUIPMENT
Popis: Transwab with a narrow shaft and bud for nasopharyngeal or urethral sampling.
Dodavatel: HERENZ, HEINZ GMBH
Popis: Microbiology transport sets sterilised by radiation.
Dodavatel: Greiner Bio-One
Popis: Swab in tubes suitable for the collection and transport of non-human bacteriological, serological, and cytological samples.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom