Tisk…
Hledali jste: Tampóny pro čištění
75  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"75"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: Texwipe
Popis: Low TOC swabs are made from 100% polyester knit materials, which are further cleaned for use in Total Organic Carbon (TOC) analysis.
Dodavatel: Texwipe
Popis: General-purpose swabs constructed from medical grade PU foam.
Akce
Katalogové číslo: (710-0575)
Dodavatel: Texwipe
Popis: Vypraná otevřená hlava CleanFoam je pevná a má ostrou špičku.
Měrná jednotka: 1 * 500 KS
Dodavatel: Texwipe
Popis: Vysoce absorpční tyčinka pro běžné účely s jemnou hlavou s nízkým oděrem.
Dodavatel: Texwipe
Popis: Tato tyčinka je ideální k čištění a validaci vzorkování. Obsahuje 100% polyesterový substrát z nepřetržitého vlákna, který je tepelně tvarován (tepeln...
Dodavatel: Texwipe
Popis: The hydroentangled non woven PE tip is extremely low in non volatile residue.
Katalogové číslo: (710-0579)
Dodavatel: Texwipe
Popis: Vyrobené na palec polyuretanové pěny s otevřeným systémem buněk, vypraná hlava CleanFoam® nabízí vynikající odpružení a vynikající sorpci na pružné vn...
Měrná jednotka: 1 * 500 KS
Katalogové číslo: (710-0578)
Dodavatel: Texwipe
Popis: Polyuretanová pěnová hlava byla promyta rozpouštědlem pro snížení netěkavých reziduí.
Měrná jednotka: 1 * 500 KS
Katalogové číslo: (710-0569)
Dodavatel: Texwipe
Popis: Swab for cleaning small, confined areas made from polyurethane foam, with 100 pore per inch porosity.
Měrná jednotka: 1 * 500 KS
Dodavatel: Texwipe
Popis: Toto 100% nepřetržité vlákno polyesteru je tepelně tvarované (tepelně spojené) s polypropylenovou rukojetí, eliminující potřebu kontaminujících lepide...
Katalogové číslo: (115-0568)
Dodavatel: Texwipe
Popis: Tyčinka obsahuje 100% nepřetržité vlákno polyesterového substrátu, který je tepelně tvarováno (tepelně spojeno) s rukojetí, utěsňuje odkryté hrany pro...
Měrná jednotka: 1 * 500 KS
Katalogové číslo: (115-1901)
Dodavatel: Texwipe
Popis: Tato ESD-safe stick s mikrošpičkami je oboustranný čisticí a přípravný nástroj.
Měrná jednotka: 1 * 500 KS
Dodavatel: Texwipe
Popis: Tyčinka má stlačenou polyuretanovou hlavu s přesnou ostrou špičkou a bočními hřebeny na krátké polypropylenové rukojeti.
Dodavatel: Texwipe
Popis: Též vhodné pro přesné aplikace rozpouštědel a čistících roztoků.
Dodavatel: Texwipe
Popis: Sterile cotton swabs are constructed from 100% USP grade cotton. Bonded securely to a shaft by an aqueous-based adhesive. Made to exacting and consist...
Dodavatel: Texwipe
Popis: The sterile swabs are constructed from the highest quality 100 ppi polyurethane foam. Complete thermal bond construction eliminates adhesive contamina...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 75
no targeter for Bottom