Tisk…
Hledali jste: Homogenizátory ruční
5  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Homogenizační tloučky na mikrozkumavky/vialky jsou vyrobeny z polybuthylen tereftalátu ve třídě 10000, podle ISO třída 7, M5.5 pro čisté provozy. Jsou...
Dodavatel: KINEMATICA
Popis: Handheld, volume range 0,1 to 250 ml. For dispersing, homogenising, extractions, cell disruption, mixing, emulsifying, suspending.
Katalogové číslo: (431-0179)
Dodavatel: IKA
Popis: Kapesní nebo stojanový model, rozsah objemu 0,5 až 100 ml. Široký rozsah otáček umožňuje pracovat při vysokých obvodových rychlostech i při malých prů...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (SCERSP749540-0000)
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: Stainless steel cordless drive unit. Pressure is 14.7 PSI.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Bel-Art Products, a Part of SP
Popis: Hand-held, cordless homogeniser features a simple push in / pull out pestle exchange and is ideal for thorough and faster processing of one to many sa...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom