Tisk…
Hledali jste: Homogenizátory stolní
50  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"50"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Tyto kompaktní homogenizátory jsou vhodné pro všechny standardní dispergační úkoly a intenzivní míchání. Jednotky jsou robustní a jejich stabilita zab...
Akce
Dodavatel: VWR Collection
Popis: VWR® Bead Mill MAX je prémiový model řady homogenizérů VWR Bead Mill. VWR Bead Mill MAX slouží k mletí, lýze a homogenizaci nejnáročnějších vzorků s o...
Katalogové číslo: (432-0366)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: The VWR® 4-place Mini Bead Mill homogeniser is compact and powerful.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (432-0367)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: The VWR® Bead Mill homogeniser is a part of the newest generation of Bead Mill homogenisers. This economical system is specifically designed for grind...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (412-0167)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Kulový mlýn pro rozmělňování vzorků s malým objemem. Zařízení lze rovněž použít pro třepání/míchání mikrozkumavek a mikrodestiček. Zařízení má široký ...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (431-1268)
Dodavatel: KINEMATICA
Popis: Stand model, volume range 0,05 to 2500 ml for dispersing, homogenising, extractions, cell disruption, mixing, emulsifying and suspending. This model r...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (BERTD34200)
Dodavatel: BERTIN
Popis: The Precellys lysing kits offer the best versatility of volumes and grinding material to process any type of samples: Human, animal, plants, microorga...
Měrná jednotka: 1 * 1 KIT
Blocked
Katalogové číslo: (441-0750)
Dodavatel: KINEMATICA
Popis: Stand model, digital, volume range 0,1 ml to 10 litres. Powerful unit for a wide range of dispersing and homogenising applications in the laboratory u...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (BERTP002511PEVT0A0)
Dodavatel: Bertin Instruments
Popis: The Precellys Evolution Touch is both flexible and efficient, giving users the ability to grind, homogenise or lyse any kind of sample.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
New Product
Katalogové číslo: (432-0300)
Dodavatel: KINEMATICA
Popis: Stand model, volume range 0,1 to 10000 ml. Benchtop homogeniser with powerful motor and space-saving slimline design, which is easy to handle. Ideal f...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (431-0194)
Dodavatel: KINEMATICA
Popis: Stand model, volume range 0,1 ml to 30 litres. The powerful PT 6100D was designed to deliver exactly reproducible homognising conditions for...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: IKA
Popis: The T 25 easy clean digital is a high-performance dispersing instrument with electronic speed control from 3000 - 25000 rpm for working volumes of 1 -...
Katalogové číslo: (IKAAU078310)
Dodavatel: IKA
Popis: The magic LAB® is a unique and multi-functional small-scale laboratory machine. It is designed for mixing, dispersing, wet milling and incorporation o...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: MP Biomedicals
Popis: Each impact-resistant 2 ml tube contains garnet matrix and one ¼ inch ceramic sphere. Extra ¼" ceramic spheres are packaged separately. Lysing Matrix ...
Dodavatel: MP Biomedicals
Popis: Lysing Matrix D is a critical component of FastPrep® sample preparation system. Each impact-resistant 2 ml tube contains 1,4 mm ceramic spheres. Lysin...
Dodavatel: MP Biomedicals
Popis: FastPrep-96™ is a versatile high speed homogeniser offering the ultimate in high throughput sample preparation. It is used to homogenise biological sa...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 50
no targeter for Bottom