Tisk…
Hledali jste: Zátky PE/LDPE/HDPE
41  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"41"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Zátka na zkumavky Ø 12 až 16 mm, polyetylenová, s jazýčky.
Akce
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Bezmazný uzávěr, který zabraňuje zadření broušených spár. Se šikmými, obvodovými těsnicími břity pro lepší utěsnění a snížení rizika zlomení. Snadno o...
Katalogové číslo: (462-0585)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Drain stoppers, VWR®
Měrná jednotka: 1 * 5 KS
Dodavatel: Simport Scientific
Popis: Ideal closures for glass and plastic reagent, sample and culture tubes, LDPE.
Dodavatel: Simport Scientific
Popis: HDPE. Fit tubes of 15 ml capacity and 17 mm Ø.
Dodavatel: Simport Scientific
Popis: PE Plug type push-in caps and 2-position snap caps are made of polyethylene for test tubes with outside diameters of 12 or 17 mm. Dual position caps o...
Dodavatel: Bohlender
Popis: For closing ground joint parts. With ground joint and sealing rings on the outside; knurled or hexagonal grip. Compared with glass stoppers, they are ...
Katalogové číslo: (GRANUWB-DS)
Dodavatel: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Popis: Drain stoppers, recommended when using heat transfer beads, to prevent beads entering the drain hole.
Měrná jednotka: 1 * 5 KS
Dodavatel: B. Braun
Popis: These PE Combi-Stoppers are used for sealing male or female Luer-Lock and Luer-Slip connections.
Katalogové číslo: (720-2576)
Dodavatel: B. Braun
Popis: These stoppers ensure a sterile closure of female connections after use.
Měrná jednotka: 1 * 100 KS
Dodavatel: Simport Scientific
Popis: Designed for easy-on, easy-off use. Cap removal is simple and quick. FitsAll™ closure is ideal for recapping most 12 and 16 mm O.D. evacuated glass bl...
Dodavatel: KARTELL
Popis: Finned plugs for disposable tubes 11 to 13 mm or 15 to 17 mm in diameter. The finned plug has been carefully designed. Available colours: Neutral (00)...
Dodavatel: Brand
Popis: PP nebo PE-LD, duté, s uzavíracími lamelami a tvar čtvercový nebo osmiúhelníkový.
Dodavatel: SciLabware
Popis: These PE stoppers are ideally suited for use with glass or plastic volumetric flasks and measuring cylinders etc. which have longer 'B' length sockets...
Dodavatel: COWIE
Popis: PTFE. Stopper with flat head fit standard ground glass joints.
Dodavatel: COWIE
Popis: Stopper with sealing rings and self releasing ring , PTFE, NZ: 34/35, Výška: 62 mm
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 41
no targeter for Bottom