Tisk…
Hledali jste: Střílkačky zdravotnické
51  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"51"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: HENKE SASS WOLF GMBH
Popis: Disposable, two-piece, without needle, PP barrel and PE piston, latex- and silicone oil-free. Syringes are also available with especially designed ora...
Dodavatel: HENKE SASS WOLF GMBH
Popis: Jednorázové třídílné stříkačky s PP válcem a pístem, s polyisopropenovou zátkou, bez obsahu latexu.
Katalogové číslo: (613-2793)
Dodavatel: HENKE SASS WOLF GMBH
Popis: These syringes are commonly used for embryo transfer and oocyte handling.
Měrná jednotka: 1 * 100 KS
Dodavatel: B. Braun
Popis: PP syringe with safe plunger backstop and minimal residual volume.
Katalogové číslo: (HSWA2450030100)
Dodavatel: HENKE SASS WOLF GMBH
Popis: Non sterile, reusable, glass barrel and stainless steel piston. These syringes can be used for human and veterinary medicine.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (BDAM364356)
Dodavatel: BD Medical
Popis: Critical care syringes can be used to measure arterial blood gas, ionised calcium, ionised magnesium, as well as perform critical care tests.
Měrná jednotka: 1 * 100 KS
Dodavatel: BÜRKLE
Popis: Syringe, medical, SteriPlast®, PP, Sterile, Syringe with Luer adapter, transparent, sterile, Luer tip, Objem: 100 ml, Stupnice: 2 ml, Bal.: 10
Dodavatel: B. Braun
Popis: Single use syringes for manual use, with green plunger. Easy aspiration up to the maximum volume. Barrel made from PP and plunger from PE.
Dodavatel: TERUMO
Popis: Sterile, disposable, three-piece, latex-free.
Dodavatel: Poulten & Graf
Popis: Barrel and piston in Durobax® glass with metal tip, no needle.
Dodavatel: B. Braun
Popis: Non sterile, two-piece, DEHP-, latex- and silicone-free.
Dodavatel: Poulten & Graf
Popis: Barrel and piston in Durobax® glass, without needle.
Dodavatel: B. Braun
Popis: Sterile, disposable, three-piece, made from PP, latex- and PVC-free.
Dodavatel: B. Braun
Popis: 2-piece hypodermic syringes with Luer connector for single use with detached hypodermic Sterican® needle.
Dodavatel: TERUMO
Popis: Disposable, with needles.
Katalogové číslo: (720-2526)
Dodavatel: B. Braun
Popis: PP, three-piece, single use, natural latex-free plunger stoppers with double sealing ring and highly transparent barrel.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 51
no targeter for Bottom