Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Hledali jste: "pasky-izolacni"
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/43/18989443.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Níže zobrazená nabídka Vám umožňuje vyhledat zboží dle podrobnější specifikace. Pro zobrazení výsledku hledání zvolte tlačítko OK.
SearchResultCount:"18"
Třídit podle:
Katalogové číslo: (332362S)
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Colour: white
Měrná jednotka:  1 * 1 Roll
Katalogové číslo: (291-0041)
Dodavatel:  Bohlender
Popis:   PTFE tape for sealing joints and screw threads. Thickness: 0,1 mm
Měrná jednotka:  1 * 1 Roll
Katalogové číslo: (BRDY266081)
Dodavatel:  BRADY & CO LTD, W. H.
Popis:   Protect printed messages with this clear overlaminating tape.
Měrná jednotka:  1 * 1 Roll
Dodavatel:  Bohlender
Popis:   Deformable, virginal PTFE flat tape with expanded fibre structure. For making customized gaskets “on-site”. FDA conform.
Katalogové číslo: (BURK0006-4514)
Dodavatel:  BÜRKLE
Popis:   Páska těsnící pro závity PTFE,12mx12mm 1 * 1 KS
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (MMMA89025066)
Dodavatel:  3M
Popis:   Blue tape made of silicone/polyester applied in "Flash Breaker" in the removal of parts from mold, masking tape for powder coating, splicing of silico...
Měrná jednotka:  1 * 1 Roll
Katalogové číslo: (293-2100)
Dodavatel:  3M
Popis:   Sealing tape, coated with adhesive on both sides. Roll 19 mm wide, 66 m long.
Měrná jednotka:  1 * 1 Roll
Katalogové číslo: (MMMA25254855)
Dodavatel:  3M
Popis:   Scotch™ Performance Flatback Tape is used in holding, splicing or masking applications where high adhesion strength, high temperature capability and h...
Měrná jednotka:  1 * 1 Roll
Přerušeno
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 18
  1  2  3  Další