Tisk…
Hledali jste: Inkubátory standardní
13  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: INCU-Line® microbiological incubators are designed to cultivate organisms at homogeneous temperatures. They have a temperature range of 5 °C above amb...
Dodavatel: Binder
Popis: Inkubátory Avantgarde. Line zajišťují stabilní a spolehlivou inkubaci mikrobiologických kultur a zaručují reprodukovatelné výsledky pro ruti...
Dodavatel: Binder
Popis: V závislosti na typu aplikace nabízíme dva typy inkubátorů s elektronicky regulovanou předehřívací komoru systému APT.line™. Řadu BD s přirozenou cirk...
Dodavatel: MEMMERT
Popis: IFbw blanket warmer are suitable for warming non-sterile blankets and cloths, these are preheated to a precise temperature so they are readily availab...
Dodavatel: MEMMERT
Popis: řady nabízí modely s nucenou nebo přirozenou cirkulací s teplotním rozsahem do 80 °C. Uživatel může zvolit jednotky s jedním - SngleDISPLAY nebo dvěma...
Dodavatel: MEMMERT
Popis: Inkubátory řady nabízí modely s nucenou nebo přirozenou cirkulací s teplotním rozsahem do 80 °C. Uživatel může zvolit jednotky s jedním - SngleDISPLAY...
Katalogové číslo: (390-1586)
Dodavatel: DWK Life Sciences
Popis: WHEATON® standard incubators are ideal for general growth and incubation requirements. Designed specifically for use with WHEATON® Roller Apparatus.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: THERMO BRAND
Popis: Heratherm® Advanced Protocol Security incubators feature adjustable forced convection which allows the user to select the fan speed from 0 up to 100%....
Dodavatel: THERMO BRAND
Popis: Heratherm® Advanced Protocol incubators feature adjustable forced convection which allows the user to select the fan speed from 0 up to 100%. Air spee...
Dodavatel: THERMO BRAND
Popis: Inkubátory Heratherm® General Protocol mají hladkou vnitřní komoru z nerezové oceli s vnitřními skleněnými dveřmi, což umožňuje prohlížet vzorky bez o...
Dodavatel: THERMO BRAND
Popis: Velkokapacitní inkubátory Heratherm™ byly navrženy tak, aby zabránily vysychání vzorků. Všechny modely mají velký, snadno viditelný, vakuově fluoresce...
Dodavatel: Hettich
Popis: The HettCube range of incubators provide functionality and customised features. The inner chamber is made from acid-proof stainless steel (DIN 1.4301)...
Katalogové číslo: (MMMEM118)
Dodavatel: 3M MEDICAL
Popis: 3M™ Attest™ incubators provide optimal conditions for accurate readout using biological indicators.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom