Tisk…
Hledali jste: Rohože
56  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"56"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Vstupní podložky mohou být buď 30 nebo 60 vrstvé a jsou vyrobeny z LDPE. Pomáhají odstranit kontaminanty z podrážek bot nebo z koleček přepravních voz...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Ergonomické laboratorní podložky nabízí pohodlí polyuretanu a jsou vhodné pro čistá prostředí, která podléhají normě ISO třída 5 (třída 100). Jsou k d...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Podložky jsou vyrobeny z polyuretanu o nízké hustotě a poskytují ergonomický a stimulující povrch. Bublinkové podložky (Bubble) jsou určeny pro suchá ...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Rámy jsou určeny pro použití společně s podložkami PureStep. Tím je vytvořen systém, který je vhodný pro kritická místa, kde není možné použití lepicí...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Permanent mats are installed to provide the highest level of cleanliness. The life of mats strongly depends on the volume, and degree of cleanliness o...
Katalogové číslo: (115-1060)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Anti-fatigue mats, VWR®, Pro čisté prostory: +, D׊: 600×900 mm
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: B'mat decontamination flooring uses a patented polymer to attract and retain over 98% of foot- and wheel-borne particles. Particles are naturally attr...
Katalogové číslo: (590-0346)
Dodavatel: Bohlender
Popis: Mat made of static dissipative material with permanently mounted grounding cable including clip for earthing connection.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: 3M
Popis: Rohož pro kontrolu kontaminace 4300 se skládá ze 40 vrstev polyetylenových archů potažených kontaktním lepidlem připevněných k vinylovému podkladu. Pr...
Akce
Katalogové číslo: (115-2587)
Dodavatel: NEW PIG
Popis: Adhesive-backed mats keep the surfaces under plungers, brushes and soap dispensers neat and clean. Absorbent top soaks up water, urine and other liqui...
Měrná jednotka: 1 * 6 KS
Dodavatel: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Popis: Diamond Stat™ is a dissipative/anti-static mat designed to absorb static electricity.
Dodavatel: 3M
Popis: The Nomad™ Terra Heavy Traffic Entrance Matting 8100 is unbacked scraper matting suitable for use indoors, outdoors, or in recessed wells with high tr...
Dodavatel: 3M
Popis: The Nomad™ Aqua Textile Drop Down Mat 65 is a high-performance entrance mat designed for medium traffic applications.
Dodavatel: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Popis: The Skystep™ ESD static dissipative mat is a stand-alone rubber mat designed for individual work stations. Ergonomically engineered, the SkyStep™ ESD ...
Dodavatel: 3M
Popis: The Nomad™ Aqua Textile Drop Down Mat 45 is a high-performance entrance mat backed with slip-resistant PVC for low traffic applications.
Dodavatel: NEW PIG
Popis: Prevent slips, trips and falls in high traffic areas with our easy to clean, adhesive backed commercial floor mat.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 56
no targeter for Bottom