Tisk…
Hledali jste: Rohože lepící
16  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Vstupní podložky mohou být buď 30 nebo 60 vrstvé a jsou vyrobeny z LDPE. Pomáhají odstranit kontaminanty z podrážek bot nebo z koleček přepravních voz...
Dodavatel: Texwipe
Popis: Multi layer adhesive floor mat, CleanStep, 30 vrstev, Bílá, D׊: 635×1143 mm
Dodavatel: NEW PIG
Popis: Keep restroom floors dry and safe when people wash their hands with our adhesive-backed mats. Absorbent top soaks up water and other liquids.
Dodavatel: NEW PIG
Popis: Prevent slips, trips and falls in high traffic areas with our easy to clean, adhesive backed commercial floor mat.
Dodavatel: 3M
Popis: Rohož pro kontrolu kontaminace 4300 se skládá ze 40 vrstev polyetylenových archů potažených kontaktním lepidlem připevněných k vinylovému podkladu. Pr...
Akce
Dodavatel: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Popis: Anti-Stat P.O.P.™ is a vinyl work surface that dissipates static from conductive items placed on it.
Dodavatel: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Popis: Diamond Stat™ is a dissipative/anti-static mat designed to absorb static electricity.
Dodavatel: NEW PIG
Popis: Provide a no-slip path in hazardous walking areas with our super-safe, adhesive-backed absorbent runner - its hi-viz yellow safety edges can't be miss...
Dodavatel: NEW PIG
Popis: Keep your restrooms cleaner and provide better drip and splash protection with these adhesive-back urinal mats.
Katalogové číslo: (115-2579)
Dodavatel: NEW PIG
Popis: Adhesive-backed mat bundle has everything you need to keep the floor in a small restroom clean, dry and safe, Includes urinal, toilet, plunger, and si...
Měrná jednotka: 1 * 5 KS
Katalogové číslo: (115-2586)
Dodavatel: NEW PIG
Popis: Adhesive-backed mat runner lets you create custom-sized restroom mats for urinals, sinks and other wet spots.
Měrná jednotka: 1 * 1 Roll
Dodavatel: NEW PIG
Popis: These adhesive-backed toilet mats absorb drips and splashes of water or urine to keep the floor around toilet bases dry and odor free.
Katalogové číslo: (115-2587)
Dodavatel: NEW PIG
Popis: Adhesive-backed mats keep the surfaces under plungers, brushes and soap dispensers neat and clean. Absorbent top soaks up water, urine and other liqui...
Měrná jednotka: 1 * 6 KS
Katalogové číslo: (115-2469)
Dodavatel: ERGOMAT
Popis: Ergomat Sticky Mats provide a fast, convenient, reliable way to clean shoe soles, or other items, before entering a clean and sanitary area. They sign...
Měrná jednotka: 1 * 10 KS
Dodavatel: Nitritex
Popis: Supatac™ Access Mats are made from LDPE with Polyacrylate adhesive and consist of 30 sheets. They prevent contamination and particulate matter from en...
Dodavatel: PURUS INTERNATIONAL, INC.
Popis: A choice of either 30 or 60 layer adhesive entrance mats are manufactured from low density polyethylene. The mats control contamination by removing de...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom