Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (3)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Hledali jste: "inkubatory-kompaktni-stolni"
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/58/18945058.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Digitální inkubátor IL 10 a IL 23 nabízí ekonomické řešení, které šetří místo a používá se pro mikrobiologické a hematologické aplikace. Teplota je na...
Katalogové číslo: (705-1017)
Dodavatel:  WTW
Popis:   Bench top container with a hinged transparent cover which can accommodate a maximum of either 12 OxiTop® simultaneous measurements or 20 Karlsruhe bot...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  THERMO BRAND
Popis:   Heratherm® Compact incubator features forced convection providing excellent temperature uniformity and stability, and fast recovery times after openin...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (LOVI56B000701)
Dodavatel:  Lovibond Tintometer
Popis:   The DI 10 incubator is designed for reliable incubation of bacteriological slides, on-site, in a laboratory or even while mobile in a car or van.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  Binder
Popis:   Biologický inkubátor s mechanicko-hydraulickým ovládáním poskytuje přesné a spolehlivé podmínky pro inkubaci. Nejvhodnější teplotní nastevení je při 3...
Dodavatel:  STUART SCIENTIFIC
Popis:   Constructed from clear Acrylic® polymer to give complete visibility of samples at all times. Each side panel has 2×10 mm Ø plugged ports for the intr...
Katalogové číslo: (UVPA95-0358-02)
Dodavatel:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Popis:   This benchtop UV Incubator with stainless steel interior is designed to provide precise temperature control and uniformity throughout the chamber. Use...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (390-8533)
Dodavatel:  GFL (GESELLSCH. FÜR LABORT.)
Popis:   Miniinkubátor 1 * 1 KS
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 9
  1  2  Další