Tisk…
Hledali jste: Sušárny s přirozenou a nucenou cirkulací
21  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"21"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Sušárny VENTI-Line® jsou určeny pro veškeré standardní úlohy sušení a temperování, ale také sterilizaci laboratorního skla. Fungují v teplotním rozsah...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Sušárny DRY-Line® jsou určeny pro standardní sušení a temperování i pro sterilizaci skla. Užívají teplotu v rozsahu mezi 50 až 300 °C a jsou určeny p...
Akce
Dodavatel: MEMMERT
Popis: řady nabízí modely s nucenou nebo přirozenou cirkulací s teplotním rozsahem do +300 °C. Uživatel může zvolit jednotky s jedním - SngleDISPLAY neb...
Dodavatel: MEMMERT
Popis: Inkubátory řady nabízí modely s nucenou cirkulací s teplotním rozsahem do +300 °C. Uživatel může zvolit jednotky s jedním - SngleDISPLAY nebo dv...
Dodavatel: MEMMERT
Popis: The UF TS pass through ovens help to minimise contamination when transporting samples or components. They have an easy-to-clean interior, fast recover...
Dodavatel: MEMMERT
Popis: UNpa paraffin ovens provide precise and homogenous temperature control of paraffin embedding medium without any loss in quality. UNpa paraffin ovens a...
Dodavatel: Binder
Popis: Sušárny s přirozenou cirkulací řady Avantgarde.Line nabízí kvalitu a spolehlivost. Díky širokému teplotnímu rozsahu až do 300 °C může být sušárna využ...
Dodavatel: Binder
Popis: Sušárny s nucenou cirkulací řady Avantgarde.Line nabízí kvalitu a spolehlivost. Široký teplotní rozsah až do 300 °C je velice univerzální a sušárna ta...
Dodavatel: Binder
Popis: With forced convection and enhanced timer functions, the Avantgarde.Line heating and drying chambers offer quality and process reliability. With a wid...
Katalogové číslo: (466-0488)
Dodavatel: Binder
Popis: Sušárny pro omezené množství rozpouštědel mají vysokou teplotní přesnost a silikonovou a bezprašnou nerezovou vnitřní komoru. Jednotky slouží pro apli...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Binder
Popis: The Binder FP series of material test chambers with mechanical convection and program functions provide reliably short drying times and particularly f...
Katalogové číslo: (466-0023)
Dodavatel: Binder
Popis: Multifunkční sušicí pece s komorami z nerezové oceli, které jsou ideální pro použití ve farmaceutickém a chemickém průmyslu, biotechnologii, medicíně ...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Binder
Popis: Univerzální sušicí pece s komorami z nerezové oceli, které jsou ideální pro sušení a sterilizaci ve farmaceutickém a chemickém průmyslu, biotechnologi...
Katalogové číslo: (466-3249)
Dodavatel: Binder
Popis: Univerzální sušárny s nerezovou vnitřní komorou jsou vhodné pro využití ve farmaceutickém a chemickém průmyslu, ve zdravotnictví a biotechnologii a na...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (466-3161)
Dodavatel: Binder
Popis: Robustní prostorově úsporná trouba/sterilizátor s hydraulickým mechanickým termostatem a nastavením teploty pomocí analogového teploměru.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: THERMO BRAND
Popis: Heratherm™ large capacity ovens were designed for larger samples or high sample volume. All models have a large, easy to view, vacuum fluorescence dis...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom