Tisk…
Hledali jste: Masky celoobličejové
15  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: 3M
Popis: 3M™ reusable full face mask, FF-600 series features a panoramic visor that allows for a virtually unrestricted field of vision. Compatible with the 3M...
New Product
Dodavatel: 3M
Popis: The 3M™ Secure Click™ full facepiece reusable respirator FF-800 series helps provide protection against certain airborne contaminants. For use with 3M...
New Product
Dodavatel: JSP LTD
Popis: The Force®10 Typhoon™ is an extremely lightweight, easy to maintain, full face mask with panoramic visor. With 3 available sizes (S,M,L) and the abili...
Akce
Katalogové číslo: (MMMASK102)
Dodavatel: 3M
Popis: Wear prescription lenses while using certain 3M™ Reusable Full Face Masks with the help of 3M™ Reusable Respirator Spectacle Kit. These spectacle...
Měrná jednotka: 1 * 1 KIT
Dodavatel: 3M
Popis: Lehká celoobličejová maska pro maximální pohodlí. Masky zahrnují jemný, hypoalergení materiál a střední výdechový ventil.
Dodavatel: 3M
Popis: 3M™ Full Facepiece Reusable Respirator is multi-function full-face mask designed to provide durable and comfortable protection against a wide range of...
New Product
Katalogové číslo: (111-1901)
Dodavatel: Dräger
Popis: X-plore® 6570 je velmi komfortní silikonová celoobličejová maska používaná profesionály v různých aplikacích. Pro aplikace s neznámými kontaminanty ne...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Dräger
Popis: X-plore® 5500 full face masks offer the perfect solution wherever your work requires respiratory protection, e.g. in the chemical industry, metalworki...
Dodavatel: Dräger
Popis: Model X-plore® 6530 l nabízí prodyšné filtry z široké řady filtrů Dräger X-plore® Rd40 a to ho odlišuje tím, že je použitelný v řadě aplikací.
Katalogové číslo: (PRTWP516BLU)
Dodavatel: Portwest
Popis: The Helsinki full face mask is made with a soft thermoplastic rubber face seal and features a panoramic viewer.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Moldex
Popis: Extremely lightweight, reusable full face mask (only 360 g) made from soft, TPE material.
Safer Human and Environmental Health
Katalogové číslo: (111-0777)
Dodavatel: Dräger
Popis: The reusable X-plore® 6300 is the successor to the Panorama Nova Standard – redesigned and improved with fresh colours and an integrated bar code.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: HONEYWELL SAFETY
Popis: Twin filter masks give general protection against particulates and/or toxic gases. They can only be used in sufficiently ventilated premises where the...
Dodavatel: HONEYWELL SAFETY
Popis: Optifit is a reusable, APR class 2 full face mask dedicated to offer respiratory protection, depending on the filter type assembled on it. For optimal...
Katalogové číslo: (111-1455)
Dodavatel: HONEYWELL SAFETY
Popis: Panoramasque is a full face mask dedicated to offer respiratory protection, depending on the canister type assembled on it. For optimal protection, it...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom