Tisk…
Hledali jste: Filtry pro masky
25  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"25"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: 3M
Popis: 3M™ Secure Click™ cartridges feature a new dual-flow design to allow for easier breathing.
Akce
Dodavatel: 3M
Popis: These filters provide protection against dusts, mists and other particulate hazards when used with the 3M™ Versaflo Powered Air Respirator, TR-300 Ser...
Dodavatel: 3M
Popis: Kombinované filtry na plyn, páru a částice 3M řady 6000 mají bajonetové připojení, které se hodí pro každou poloviční a celoobličejovou opakovaně použ...
Dodavatel: 3M
Popis: Filtry pro masky, Držák filtru 501, Pro: 3M™ 5000, 6000 Series
Akce
Dodavatel: 3M
Popis: Tyto filtry pro masky jsou lehké, pohodlné a poskytují spolehlivou ochrana před částicemi. Při používání masek řady 3M™ 6000 je vyžadován adaptér 3M™ ...
Dodavatel: 3M
Popis: 3M™ Secure Click™ D7000 series particulate filters are designed for use with Secure Click™ 800 series respirators, Secure Click™ D8000 series filters ...
Dodavatel: 3M
Popis: 3M™ Secure Click™ D3000 Series Particulate Filters feature a new dual flow design for easier breathing.
Akce
Katalogové číslo: (111-2566)
Dodavatel: 3M
Popis: Used to hold 3M Secure Click™ particulate filters D7N11 or D7P71 in place on Secure Click™ D8000 series cartridges.
Měrná jednotka: 1 * 10 KS
Katalogové číslo: (MMMA7100260622)
Dodavatel: 3M
Popis: For effective protection against a range of particulates, gases, and vapours, or combination hazards, use 3M™ filters DT series. Suitable for use with...
Měrná jednotka: 1 * 10 KS
New Product
Katalogové číslo: (MMMA7100260645)
Dodavatel: 3M
Popis: For effective protection against a range of particulates, gases and vapours or combination hazards, use 3M™ Filters DT-Series. Suitable for use with c...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
New Product
Katalogové číslo: (111-2145)
Dodavatel: SCOTT SAFETY
Popis: Combining low weight and low breathing resistance Pro2000 filters are manufactured using superior performance media, giving extended adsorption capaci...
Měrná jednotka: 1 * 20 KS
Dodavatel: Dräger
Popis: Rozpětí Dräger-specifických bajonetových spojů pasuje do polomasky X-plore® 3300 / 3500 a celoobličejové masky X-plore® 5500.
Dodavatel: Dräger
Popis: Filtr X-plore® Rd40 s hliníkovým krytem, který je vhodný pro polomasky a celoobličejové masky se spojkou v souladu s EN 148-1.
Dodavatel: Dräger
Popis: This series of filters with Dräger specific thread connection Rd90 (91 mm diameter) was designed for use in half masks. Suitable for Dräger half masks...
Dodavatel: Moldex
Popis: EasyLock® filters protect against gas, vapour and dust. Suitable for series 7000 and 9000 masks.
Dodavatel: Dräger
Popis: The X-plore® twin filter series with bayonet connections successfully combines comfort with practicality. The filters are suitable for Dräger X-plore®...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 25
no targeter for Bottom