Tisk…
Hledali jste: Míchačky magnetické vícemístné s ohřevem
6  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (442-1113)
Dodavatel: VELP SCIENTIFIC
Popis: Multiple-position hot plate stirrer with four separately controlled stirring plates coated with aluminium alloy which provides uniform heat distributi...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: VELP SCIENTIFIC
Popis: Digital magnetic hotplate stirrer with four independent positions and CerAlTop™ plate, perfect for thermoregulation with PT100 and VTF connection.
Dodavatel: VELP SCIENTIFIC
Popis: Safe and compact digital multi-position magnetic hotplate stirrers available with 6 or 15 positions. The MULTI-HS include features such as timer, safe...
Dodavatel: 2MAG
Popis: Hotplate stirrers that have 6 or 15 powerful stirring positions. The units have a clear digital display for settings of stirrer speed, stirrer power a...
Dodavatel: IKA
Popis: Vícepozicové digitální magnetické míchačky s ohřevem s 5, 10 nebo 15 pozicemi míchaní, navrženy pro synchronizovaný ohřev a míchání, vhodné pro nepřet...
Katalogové číslo: (WITGDH.WMH03506)
Dodavatel: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Popis: Digital multi-position magnetic stirrer ideal for mixing and heating simultaneously. Ideal for heat sensitive procedures in microbiology, biochemistry...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom