Tisk…
Hledali jste: Míchačky magnetické vícemístné
19  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"19"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: 2MAG
Popis: Multi-position magnetic stirrers with hermetically sealed stainless steel housing which is water-, germ- and dust-proof. Suitable for shaking micotitr...
Dodavatel: VELP SCIENTIFIC
Popis: Magnetic stirrer able to stir up to six beakers having a maximum diameter of 85 mm (MULTISTIRRER 6) or up to 15 beakers having a maximum diameter of 6...
Dodavatel: 2MAG
Popis: Míchací systémy pro šetrné promíchání buněčných kultur. Vhodné pro systémy baněk na kultury s rotační vrtulkou a rotační kuličkou. Hermeticky uzavřený...
Dodavatel: 2MAG
Popis: Hermeticky uzavřený nerezový plášť je odolný vůči vodě, prachu a bakteriím. Základní verze jednotky lze provozovat při teplotách do 50 °C, jednotky pr...
Dodavatel: VELP SCIENTIFIC
Popis: The MULTISTIRRER Digital are multi-position magnetic stirrers with a resistant stainless-steel top plate, that remains cold even after several days of...
Dodavatel: VELP SCIENTIFIC
Popis: Illuminated magnetic stirrers with single-position (AMI) or four separately controlled positions (AMI 4). Specially designed for titrations, and parti...
Dodavatel: 2MAG
Popis: Ultra-flat magnetic stirrers with hermetically sealed stainless steel housing. Operating temperatures up to 50 °C.
Dodavatel: IKA
Popis: Kompaktní digitální magnetické míchačky s ohřevem s 5, 10 nebo 15 pozicemi míchaní, navrženy pro synchronizovaný míchání a jsou vhodné pro nepřetržitý...
Dodavatel: H + P LABORTECHNIK
Popis: Compact magnetic stirrers with VARIOMAG drive, hermetically sealed in resistant stainless steel housing (except MINI units which are plastic), making ...
Katalogové číslo: (442-3133)
Dodavatel: H + P LABORTECHNIK
Popis: Multi-position stirrers with direct control for up to 15 vessels, are ideal for general laboratory and mass screening applications. Units provide smoo...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: H + P LABORTECHNIK
Popis: Multi-position magnetic stirrers for reliable, safe performance with pre-selectable power settings, which optimise stirring efficiency for different l...
Dodavatel: H + P LABORTECHNIK
Popis: Single and multi-position stirrers for up to four vessels. Biosystem models and accessory Biomodul 40 B controller are suitable for mixing culture bro...
Dodavatel: BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Popis: Carry out solubility studies, digestion, titration and enzymatic studies with Thermo Scientific™ Super-Nuova™ Multi-Position Digital Stirrers. Offerin...
Dodavatel: Cole Parmer
Popis: Three independent stirring or heating/stirring positions yet only measures L×W: 600×270 mm.
Katalogové číslo: (SCIISI-5256)
Dodavatel: SCIENTIFIC INDUSTRIES (ELMIS)
Popis: Stirrer, Multi-position Magnetic Stirrer, Genie®, EU-plug, Quadmag Genie®, digital, Maximální kapacita míchání na míchadlo H₂O: 2000 ml, Rozsah rychlosti: 250 - 1300 min⁻¹
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (SCIISI-3002)
Dodavatel: SCIENTIFIC INDUSTRIES (ELMIS)
Popis: The programmable revolutionary 4-position MultiMagStir Genie provides low to high speed stirring and editable memory profiles.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 19
no targeter for Bottom