Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (42)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Hledali jste: "cleanroom-coats"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"16"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Pláště řady SMS jsou vyrobeny z několikavrstvého vlákna bez latexu (SMS), které nabízí velkou pevnost v tahu při zachování měkké, pohodlné a prodyšné ...
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Pláště řady VWR Basic SPP jsou vyrobeny ze silného, lehkého a prodyšného netkaného polypropylenu (SPP). Ten zajišťuje ochranu proti špíně a určitému d...
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Pláště řady VWR Advanced SF jsou vyrobeny z netkaného polypropylenu s prodyšnou polyethylenovou vrstvou.
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   These coats are made from Protect Xtra fabric which is a further development of the Protect fabric consisting of 100% polyester weave with conductive ...
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Pláště řady VWR Maximum SF jsou nejčistší a nejpevnější z celé řady oblečení VWR. Jsou vyrobeny z pohodlného netkaného polypropylenu (SPP) se vzdušno...
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   These coats are made from high quality polyester fabric, designed for critical cleanroom applications.
Dodavatel:  DuPont
Popis:   These frocks deliver an ideal balance of protection, durability and comfort. Made using a patented flash spinning process, Tyvek® provides an inherent...
Dodavatel:  DuPont
Popis:   These single-use frocks deliver an ideal balance of protection, durability and comfort. Made using a patented flash spinning process, Tyvek® provides ...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 16
  1  2  Další