Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (240)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Hledali jste: "laboratorni-plast"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"49"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Dámské laboratorní pláště (opakovatelně použitelné) jsou vyráběny buď ze100% bavlny, nebo z 65% polyesteru a 35% bavlny. Obě tkaniny jsou pevné a odol...
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   These full-coverage lab coats made of 65% polyester and 35% cotton are treated with a dirt and water-repellent finish. They provide protection against...
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Pláště (opakovatelně použitelné) jsou vyráběny z 63% polyesteru, 35% bavlny a 2% uhlíku, která zajišťuje antistatickou ochranu. Všechny modely jsou vy...
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Šaty řady VWR Basic SPP jsou vyrobeny ze silného, lehkého a prodyšného netkaného polypropylenu (SPP). Ten zajišťuje ochranu proti špíně a určitému dru...
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Laboratorní pláště na jedno použití jsou vyrobeny z PP s vrstvou z PE. Mají dvě kapsy (jednu náprsní a jednu postranní).
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Pánské laboratorní pláště (opakovatelně použitelné) jsou vyráběny buď ze100% bavlny, nebo z 65% polyesteru a 35% bavlny. Obě tkaniny jsou pevné a odol...
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Pláště (opakovatelně použitelné) splňují požadavky systému HACCP a jsou vhodné pro potravinářské provozy. Jsou vyráběny z 65% polyesteru a 35% bavlny....
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Šaty řady VWR Advanced SF jsou vyrobeny z netkaného polypropylenu (SPP) s povrchovou úpravou (prodyšnou polyethylenovou vrstvou).
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 49
  1  2  3  4  5  6  7  Další