Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (96)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Hledali jste: "cleanroom-overalls"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"22"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Kombinézy řady VWR Basic SMS pro čisté prostory jsou vyrobeny z několikavrstvého netkaného vlákna (SMS) bez obsahu latexu, které nabízí velkou pevnost...
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Kombinézy řady VWR SPP jsou vyrobeny ze silného, lehkého a prodyšného netkaného polypropylenu (SPP). Ten zajišťuje ochranu proti špíně a určitému druh...
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Kombinézy řady Advanced VWR SF jsou vyrobeny z netkaného polypropylenu s povrchovou úpravou prodyšnou poyethylenovou vrstvou.
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Kombinézy řady VWR Maximum SF jsou nejčistší a nejpevnější z celé řady oblečení VWR. Jsou vyrobeny z pohodlného netkaného polypropylenu (SPP) s ochran...
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Jednorázová, antistatická kombinéza je vyrobena z mikroporézní vrstvy s nylonovým mulem.
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   These overalls are made from Protect Xtra fabric which is a further development of the Protect fabric consisting of 100% polyester weave with conducti...
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   These sterile single-use overalls are made of breathable SMS fabric. They are ideal for use in cleanroom production and research.
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   This single-use garment set includes overall, hood, boot covers and sleeve protectors, all made from breathable SMS fabric.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 22
  1  2  3  Další