Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Kanyly
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/41/18945041.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Níže zobrazená nabídka Vám umožňuje vyhledat zboží dle podrobnější specifikace. Pro zobrazení výsledku hledání zvolte tlačítko OK.
SearchResultCount:"24"
Třídit podle:
Dodavatel:  B. Braun Melsungen AG
Popis:   Vasofix® Braunüle® conventional IV catheter with injection port. IV catheter material available in Polyurethane and FEP for low-pain, gentle insertion...
Dodavatel:  B. Braun Melsungen AG
Popis:   Introcan Safety non-ported shielded IV catheters with self-activating protection against needlestick injuries and related infections.
Dodavatel:  B. Braun Melsungen AG
Popis:   Venipuncture sets with manual mechanism to prevent from injuries and exposure to the contamination.
Dodavatel:  B. Braun Melsungen AG
Popis:   Venofix sets with puncture needle made of high-quality chromium-nickel steel and a micro-siliconised precision bevel.
Dodavatel:  B. Braun Melsungen AG
Popis:   Cannula, Surecan®, Rozchod: G24, Fialová, 25 mm
Katalogové číslo: (BRAU4512383)
Dodavatel:  B. Braun Melsungen AG
Popis:   Epidural anaesthesia needle with Tuohy-type bevel.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (720-2540)
Dodavatel:  B. Braun Melsungen AG
Popis:   Puncture set for 'single shot' technique without nerve stimulation.
Měrná jednotka:  1 * 50 KS
Katalogové číslo: (SOCO370.30500)
Dodavatel:  SOCOREX ISBA
Popis:   This spray nozzle cannula fits on Luer-Lock self-refilling syringes.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 24
  1  2  3  Další
A new look and a renewed commitment
Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.
Learn More Start Shopping