Tisk…
Hledali jste: Infuze
27  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"27"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: B. Braun
Popis: Suitable for all pressure infusion systems <2 bar.
Dodavatel: B. Braun
Popis: Sterile stopcock with rotating swivel nut.
Katalogové číslo: (BRAU4099842N)
Dodavatel: B. Braun
Popis: Ready-to-use set with infusion filter.
Měrná jednotka: 1 * 20 KS
Katalogové číslo: (BRAU16615C)
Dodavatel: B. Braun
Popis: Drug-Resistant Multi-Tap Systems are used for administration of medicines and medicines such as anesthetics, cytostatics, antibiotics, narcoleptics, i...
Měrná jednotka: 1 * 100 KS
Dodavatel: B. Braun
Popis: Heidelberger extension tubing for infusion systems.
Katalogové číslo: (612-0192)
Dodavatel: B. Braun
Popis: Injection and aspiration filter for the prevention of particulate contamination during injection and aspiration of drugs.
Měrná jednotka: 1 * 100 KS
Katalogové číslo: (BRAU4099257)
Dodavatel: B. Braun
Popis: Infusion filter with bacteria and particle retention.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (BRAU4099303)
Dodavatel: B. Braun
Popis: Sterifix infusion filter is specially designed for bacteria and particle retention.
Měrná jednotka: 1 * 50 KS
Katalogové číslo: (BRAU16609C)
Dodavatel: B. Braun
Popis: Five-fold tap banks are used for administration of medicines and medicines such as anesthetics, cytostatics, antibiotics, narcoleptics, immunosuppress...
Měrná jednotka: 1 * 40 KS
Dodavatel: B. Braun
Popis: Original-Perfusor tubings for use with all syringe pumps inferior to four-bar pressure.
Katalogové číslo: (BRAU409100H)
Dodavatel: B. Braun
Popis: This capless valve allows for a safe and convenient access during infusion therapy.
Měrná jednotka: 1 * 50 KS
Katalogové číslo: (BRAU4183916)
Dodavatel: B. Braun
Popis: Intrapur plus offers reliable air venting regardless of position with connection lines at both sides of the filter with Luer lock fittings.
Měrná jednotka: 1 * 50 KS
Dodavatel: B. Braun
Popis: Convenient drip chamber design with sharp spike ensures easy piercing of container ports, bacteria proof venting (closable), 20 drops 1 ml ±0,1 ml (aq...
Katalogové číslo: (BRAU4093054)
Dodavatel: B. Braun
Popis: Extension and connection tubing with small bore.
Měrná jednotka: 1 * 100 KS
Katalogové číslo: (BRAU4099702)
Dodavatel: B. Braun
Popis: Infusion filter for lipid emulsions and all-in-one parenteral nutrition.
Měrná jednotka: 1 * 50 KS
Katalogové číslo: (BRAU415111)
Dodavatel: B. Braun
Popis: Simplify IV technique by direct insertion into a closed system.
Měrná jednotka: 1 * 100 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 27
no targeter for Bottom