Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (9)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
Hledali jste:
Kapuce do čistých prostor
11  results were found
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
  Zobrazit seznam Easy View (novinka)
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   This flat hood is made from Quantus® Comfort fabric which is a high quality polyester fabric (100 % polyester weave with conductive yarn) designed for...
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Sterilní ochranná kapuce je vyrobena z prodyšného netkaného materiálu (SMS). Obličejová rouška je vyrobena z netkaného PP zpracovaného kombinací techn...
Měrná jednotka:  1 * 125 KS
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   These flat hoods are made from Protect Xtra fabric which is a further development of the Protect fabric consisting of 100% polyester weave with conduc...
Dodavatel:  DuPont
Popis:   This hood is made of Tyvek®, a flash spun high density polyethylene. The fabric is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liqu...
Měrná jednotka:  1 * 100 KS
Dodavatel:  Nitritex
Popis:   These disposable hoods are made from antistatic lightweight and comfortable Clean-Tough™ material. They features a three-piece design to ensure a per...
Katalogové číslo: (NITRBBKH)
Dodavatel:  Nitritex
Popis:   Hood, cleanroom, Bílá
Měrná jednotka:  1 * 2.000 KS
Dodavatel:  Nitritex
Popis:   These cleanroom hoods are made of MT031 fabric consisting of 99% polyester and 1% carbon.
Dodavatel:  DuPont
Popis:   The hood is made of Tyvek® which is a fabric made of high density polyethylene using a patented flash spinning process. Tyvek® provides an inherent ba...
Měrná jednotka:  1 * 100 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 11
  1  2  Další