Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (1)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Kapuce laboratorní
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
Třídit podle:
Katalogové číslo: (113-8202)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   These poypropylene head and face covers are designed to protect users from potential environmental contaminations.
Měrná jednotka:  1 * 500 KS
Katalogové číslo: (113-8560)
Dodavatel:  DuPont
Popis:   This hood is made of Tyvek®, a flash spun high density polyethylene. The fabric is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liqu...
Měrná jednotka:  1 * 100 KS
Katalogové číslo: (113-0480)
Dodavatel:  DuPont
Popis:   Specially designed for use with Tyvek® apparel, this hood can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substan...
Měrná jednotka:  1 * 100 KS
Katalogové číslo: (MMMA446)
Dodavatel:  3M
Popis:   This hood is made of the same microporous laminated PP/PE fabric used in the 3M™ overall 4510. The hood offers a general barrier to non hazardous subs...
Měrná jednotka:  1 * 300 KS
Dodavatel:  KOLMI-HOPEN
Popis:   These hoods are made from 100% pure viscose fabric. Ideal for the operating room.
Katalogové číslo: (ANSEGR40T-00516-00)
Dodavatel:  ANSELL HEALTH CARE
Popis:   This cape hood with visor is made from a multi-layer barrier fabric (external film barrier, non woven inner layer, core high barrier film) that is ren...
Měrná jednotka:  1 * 20 KS
Katalogové číslo: (GMEQOJT045)
Dodavatel:  GM-EQUIPEMENT
Popis:   Hood with 3-ply face mask. Made of non woven PP.
Měrná jednotka:  1 * 250 KS
Katalogové číslo: (ANSEWH25B-00503-00)
Dodavatel:  ANSELL HEALTH CARE
Popis:   These hoods are made from a durable microporous PP laminate with a non woven inner layer. The fabric provides an excellent barrier to chemical spray a...
Měrná jednotka:  1 * 200 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 12
  1  2  Další