Tisk…
Hledali jste: Návleky na prsty
3  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"3"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (112-1154)
Dodavatel: Honeywell Safety
Popis: Finger cots made of comfortable and stretchy nitrile with anti-static properties. Ideal for cleanroom applications, pharmaceutical industries and elec...
Měrná jednotka: 1 * 720 KS
Dodavatel: BASAN
Popis: These disposable, rolled finger cots are made from 100% nitrile. They are recommended for use when handling electrostatic sensitive devices or ceramic...
Dodavatel: HERENZ, HEINZ GMBH
Popis: Fingercots, Latex, Bílá, Non sterile, Nepudrované, XL
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 3 of 3
no targeter for Bottom