Tisk…
Hledali jste: Utěrky jednorázové a ručníky
119  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"119"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (115-0600)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Dvouvrstvé čisticí papírové ubrousky ze 100% celulózy.
Měrná jednotka: 1 * 150 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: These bleached, spunlace wipes, made from 55% wood pulp and 45% polyester, are extremely strong, even when wet.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Savý papír vhodný pro čištění a vysoušení skleněných nádob, zkumavek, podložních mikroskopických sklíček, láhví, atd.
Katalogové číslo: (115-2417)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Tyto velmi měkké ubrousky vyrobené z tkaniny spunlace sestávající z 60% viskózy a 40% polyesteru jsou ideální pro citlivé povrchy a nenáročné čištění.
Měrná jednotka: 1 * 500 KS
Katalogové číslo: (115-0128)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Tyto netkané ubrousky jsou vyrobeny ze 100% polypropylenu a jsou navlhčeny směsí čistého 70% isopropylalkoholu a 30% reagenční deionizované vody. Jsou...
Měrná jednotka: 1 * 100 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Tyto spunlace ubrousky vyrobené z 55 % dřevěné buničiny a 45 % polyesteru jsou extrémně pevné, i když jsou mokré.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: These spunlace apertured wipes, made from 51% wood pulp and 49% polyester, are slightly abrasive on one side and soft on the other.
Akce
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Ubrousky jsou vhodné pro čištění různých optických čoček, jako jsou objektivy, okuláry, lupy, brýle a vlákna optických svazků.
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
Popis: Tyto vysoce kvalitní ubrousky vyrobené ze 100% čistého vlákna jsou vhodné pro různé úlohy přesného stírání jako je čistění jemného skla, vybavení a po...
Katalogové číslo: (115-2418)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: These melt-blown wipes, made from 100% PP, have a very high absorption capacity.
Měrná jednotka: 1 * 1 Roll
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
Popis: Velmi jemné 2vrstvé kapesníčky, dávkovaní po jednom ze čtvercového dávkovače.
Dodavatel: PGI NONWOVEN
Popis: These semi-reusable wipes are perfectly suited for precision cleaning and critical wiping tasks across a range of industries. Thanks to their composit...
Katalogové číslo: (PGIN74236)
Dodavatel: PGI NONWOVEN
Popis: These wipes are specially designed to swiftly and cleanly remove contaminants prior to painting. This I-Tack range contains a water-based tackifier an...
Měrná jednotka: 1 * 400 KS
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
Popis: Tyto utěrky jsou vyrobeny z pevné, vysoce absorpční látky AIRFLEX*. V kombinaci s dávkovačem SLIMROLL* jsou ideální pro použití ve vysokofrekvenčních ...
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
Popis: Jednorázové utěrky vyrobené z Airflex®, objemné textilní tkaniny, 2 nebo 3vrstvé.
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
Popis: The WypAll® X80 Range has been specially designed for heavy-duty, rough surface wiping, where strength and bulk are key requirements. WypAll® X80 clot...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 119
no targeter for Bottom