Tisk…
Hledali jste: Ubrousky vlhčené do čistých prostor
46  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"46"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (115-0034)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: These non woven wipes, made from 45% polyester and 55% cellulose, are designed for cleaning laminar flow benches, cleanroom surfaces and general proce...
Měrná jednotka: 1 * 75 KS
Dodavatel: CONTEC
Popis: These non woven PP wipes are saturated with 70% denatured ethyl alcohol and 30% deionised water.
Dodavatel: CONTEC
Popis: Meltblown polypropylene wipes presaturated with 70% IPA and 30% DI water.
Katalogové číslo: (115-2783)
Dodavatel: CONTEC
Popis: These PROSAT® wipes are manufactured from a lightweight hydroentangled cellulose/polyester and saturated with a solution of 70% USP grade IPA and 30% ...
Měrná jednotka: 1 * 1.400 KS
Katalogové číslo: (CONTSWC10004)
Dodavatel: CONTEC
Popis: Presaturated wipes can offer many benefits over bottled alcohol and dry wipes for cleanroom use. Contec’s sterile SATWIPES Theta with 70% denatured et...
Měrná jednotka: 1 * 800 KS
Dodavatel: CONTEC
Popis: Non woven wipes pre-saturated with acetone or isopropanol.
Dodavatel: CONTEC
Popis: Vlhčené utěrky ze tkaného polyesteru. Utěrky jsou vlhčené 70% IPA a 30% deionizovanou vodou. Ideální pro aplikace v čistých prostorách, pro přípravu ...
Akce
Dodavatel: CONTEC
Popis: Hydroentangled split microfibre wipes pre-saturated with 70% IPA and 30% DI water.
Dodavatel: CONTEC
Popis: Slide 'n seal bag is a resealable bag that allows easy dispensing of PROSAT® polywipe-C pre-saturated wipes. The plastic piece glides across the top o...
Katalogové číslo: (115-1867)
Dodavatel: CONTEC
Popis: Utěrky z taveného (meltblown) polypropylenu jsou vlhčené ve směsi 70% izopropylalkoholu/30% deionizované vody a jsou sterilizovány gama zářením.
Měrná jednotka: 1 * 1.200 KS
Dodavatel: CONTEC
Popis: Utěrky vyrobené z polyesterových vláken mají laserově zatavené okraje. Tím vzniká velice čistá, neabrazivní hrana utěrky, díky níž můžete využít celou...
Akce
Dodavatel: CONTEC
Popis: Recycled 100% knitted polyester cleanroom wipes, providing a sustainability story in a single-use world.
New Product
Dodavatel: CONTEC
Popis: SATWIPES® Sigma™ consists of a perforated roll of saturated wipes which are dispensed through a center-pull canister. The wipes are made of 55% cellul...
Dodavatel: CONTEC
Popis: Tyto netkané ubrousky jsou vyrobeny z taveného (meltblown) polypropylenu a jsou vlhčené v roztoku 70% isopropanolu vhodném pro polovodiče a 30% deioni...
Dodavatel: CONTEC
Popis: Utěrky s nízkým obsahem endotoxinů vyrobeny ze 100% tkaného polyesteru jsou vlhčené v roztoku 70% IPA, USP-kvality a 30% vody pro injekce (WFI).
Dodavatel: CONTEC
Popis: Utěrky SATWipes jsou vyrobeny z čistého netkaného hydraulicky spojovaného polyesteru, díky kterému získávají svou pevnost a jemnost. Díky napuštění v ...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 46
no targeter for Bottom