Tisk…
Hledali jste: Ubrousky sterilní do čistých prostor
23  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"23"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (115-1724)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Ubrousky jsou vyrobeny ze 100% polyesteru, mají dvojitě tkané vlákno s ukončenými okraji a jsou vyprány v souladu s normou ISO třídy 4 pro snížení odd...
Měrná jednotka: 1 * 300 KS
Katalogové číslo: (115-0033)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: These cleanroom wipes are made of polyester and cellulose.
Měrná jednotka: 1 * 100 KS
Dodavatel: CONTEC
Popis: These non pyrogenic LE wipes are the first sterile non woven wiping products designed for the pharmaceutical, medical device and biotech industries. M...
Dodavatel: CONTEC
Popis: Utěrky jsou vyrobené z kvalitního 100% tkaného polyesteru se zatavenými okraji. Polyesterová tkanina je velice kompatibilní s řadou rozpouštědel. Id...
Katalogové číslo: (115-0439)
Dodavatel: CONTEC
Popis: 100% no-run interlock knit polyester wipes with sealed edges and increased sorbency.
Měrná jednotka: 1 * 100 KS
Dodavatel: CONTEC
Popis: Velice pevná utěrka ze dvou vrstev laminované polyesterové tkaniny, laminovaná vrstva pojme vyšší objem tekutiny, než je dvojnásobný objem každé vrstv...
Dodavatel: CONTEC
Popis: Netkané, hydraulicky spletená směs polyesteru/celulózy Ideální pro čištění produktů před vstupem do čistých prostor.
Dodavatel: CONTEC
Popis: 100% nepromokavé pletené polyesterové ubrousky se zatavenými okraji.
Dodavatel: Texwipe
Popis: Revolve™ sustainable wipes are made for the cleanroom industry and are composed of 100% upcycled polyester material with a sealed edge, processed on T...
Udržitelné materiály
Katalogové číslo: (115-1283)
Dodavatel: Texwipe
Popis: Ubrousek SterileWipe™ AS 10 je 2vrstvý, konstrukce z dvojitého úpletu, 100% nepřetržitého polyesterového vlákna nabízí vysokou savost a díky zatavený...
Měrná jednotka: 1 * 100 KS
Dodavatel: Texwipe
Popis: Tyto jednovrstvé, těžké polyesterové ubrousky se zatavenými okraji nabízí stejnou kapacitu sorpce jako dvojvrstvé ubrousky. Jsou vhodné pro běžné účel...
Dodavatel: Texwipe
Popis: Ubrousek Sterile TexTra™ je jednovrstvý, dvojitý úplet, 100% nekonečné polyesterové vlákno s vysokou sorpční kapacitou na těžkých velkých plochách. Je...
Katalogové číslo: (115-1893)
Dodavatel: Texwipe
Popis: Polyesterové jednovrstvé ubrousky se zatavenými konci jsou ideální k čištění a nanášení čistících roztoků a dezinfekčních prostředků na podlahy.
Měrná jednotka: 1 * 340 KS
Dodavatel: Texwipe
Popis: Ubrousky Vertex® jsou nejčistší, nejdůsledněji a nejpřísněji testované ubrousky do čistých prostor.
Dodavatel: Texwipe
Popis: SterileWipe™ LP je ubrousek ze 100% nepřetržitého polyesterového vlákna se zatavenými okraji s nízkou tvorbou částic a extraktů. Ideální pro úklid ste...
Dodavatel: Texwipe
Popis: SterileWipe™ HS II je netkaný ubrousek ze směsi celulózy a polyesteru, který je trvanlivý i savý. Je to vynikající sterilní utěrka pro běžné použití v...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 23
no targeter for Bottom