Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (12)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
Exsikátory plastové
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/05/18945105.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
  Zobrazit seznam Easy View (novinka)
Třídit podle:
Dodavatel:  Brand
Popis:   Exikátory s polykarbonátovým víkem, PP hmatníkem a vysoušecí miskou. Odvzdušňovací zátka bez zpětného ventilu ve víku. Těsnění mezi víkem a základnou:...
Dodavatel:  Thermo Scientific
Popis:   Vacuum chamber systems include a transparent jar and neoprene gasketed vacuum plate with a tubing adapter that fits 6,4 mm ID tubing. Jars are availab...
Katalogové číslo: (467-3120)
Dodavatel:  Thermo Scientific
Popis:   Transparent PC, unbreakable and lightweight. Suitable for vacuum and non vacuum applications. Has wide base for greater stability. Accepts 6,4 mm (¼”)...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (467-0021)
Dodavatel:  Thermo Scientific
Popis:   Ideal for drying and drying processes. Cover is transparent, robust PC with recessed rim. Base is durable blue PP.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  Thermo Scientific
Popis:   Transparent PC lid and blue PP base with or without PTFE stopcock. Accepts 6,4 mm (¼”) I.D. vacuum tubing and can be used with any standard 230 mm des...
Dodavatel:  KARTELL
Popis:   Transparent polycarbonate cover with polypropylene base. The specially grooved stopper ensures air is readmitted very slowly to avoid disturbing the c...
Katalogové číslo: (BELAF420430000)
Dodavatel:  Bel-Art
Popis:   Ideal for vacuum drying, degassing and teaching demonstrations, this vacuum chamber can withstand a full vacuum at room temperature.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  Bel-Art
Popis:   These compact, high-quality vacuum desiccators in clear or amber (UV blocking) polycarbonate maintain a vacuum and stay gas-tight allowing reliable dr...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 12
  1  2  Další