Tisk…
Hledali jste: Ubrousky pro běžné aplikace
52  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"52"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Tyto spunlace ubrousky vyrobené z 55 % dřevěné buničiny a 45 % polyesteru jsou extrémně pevné, i když jsou mokré.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: These bleached, spunlace wipes, made from 55% wood pulp and 45% polyester, are extremely strong, even when wet.
Dodavatel: VWR Collection
Popis: These spunlace apertured wipes, made from 51% wood pulp and 49% polyester, are slightly abrasive on one side and soft on the other.
Akce
Katalogové číslo: (115-2417)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Tyto velmi měkké ubrousky vyrobené z tkaniny spunlace sestávající z 60% viskózy a 40% polyesteru jsou ideální pro citlivé povrchy a nenáročné čištění.
Měrná jednotka: 1 * 500 KS
Katalogové číslo: (115-2418)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: These melt-blown wipes, made from 100% PP, have a very high absorption capacity.
Měrná jednotka: 1 * 1 Roll
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
Popis: WypAll® L10 professional wiping paper products are designed for the specific environments where they will be used, helping enable you to deliver on yo...
Dodavatel: PGI NONWOVEN
Popis: Microfibre Light cloths provide the same superior cleaning performance as traditional woven microfibre cloths without the risk of cross contamination....
Dodavatel: PGI NONWOVEN
Popis: These semi-reusable wipes are perfectly suited for precision cleaning and critical wiping tasks across a range of industries. Thanks to their composit...
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
Popis: These single use wipes made from single ply AIRFLEX* material are ideal for multipurpose cleaning and medium duty wiping tasks such as polishing glass...
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
Popis: Ubrousky WYPALL* L40 snadno absorbují velká množství rozlitých a uniklých kapalin, a tudíž jsou ideální pro rutinní průmyslová čištění a údržby. Ubrou...
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
Popis: These single-use wipes, made from two ply AIRFLEX* material, are ideal for multipurpose cleaning and medium duty wiping tasks such as polishing glass,...
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
Popis: The WypAll® X80 Range has been specially designed for heavy-duty, rough surface wiping, where strength and bulk are key requirements. WypAll® X80 clot...
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
Popis: Wipes made from single ply AIRFLEX* material are suitable for light wiping tasks and for soaking up small liquid spills.
Katalogové číslo: (KIMB7334)
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
Popis: WypAll® wiping paper products are designed for the specific environments where they will be used, to deliver on your wiping task, every time.
Měrná jednotka: 1 * 24 Roll
Katalogové číslo: (KIMB38714)
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
Popis: Tyto ubrousky pro přípravu povrchů jsou ideální pro aplikace v dopravě a průmyslové výrobě.
Měrná jednotka: 1 * 360 KS
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
Popis: Tyto jemné 2 nebo 3vrstvé archy jsou navrženy pro snadnou péči při ambulantním vyšetření a léčbě pacientů. Ideální pro použití v nemocnicích, klinikác...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 52
no targeter for Bottom