Tisk…
Hledali jste: Ubrousky pro jemné čištění
13  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Savý papír vhodný pro čištění a vysoušení skleněných nádob, zkumavek, podložních mikroskopických sklíček, láhví, atd.
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
Popis: Ubrousky leštící KIMTECH PREP* jsou ideální produkty z tkaniny spulance pro leštění skla a dalších materiálů za sucha. Jsou též vhodné pro přípravy n...
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
Popis: Tyto vysoce kvalitní ubrousky vyrobené ze 100% čistého vlákna jsou vhodné pro různé úlohy přesného stírání jako je čistění jemného skla, vybavení a po...
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
Popis: Durable uniformly reinforced towels for demanding jobs. Can be used in medium to heavy duty applications.
Katalogové číslo: (CONTMP1213BG)
Dodavatel: CONTEC
Popis: Netkané utěrky vyrobené z krepové PES/celulózy nabízí vynikající pevnost a savost. Výborné pro odstranění hustých látek, maziva a nečistot.
Měrná jednotka: 1 * 900 KS
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
Popis: Tyto pevné ubrousky KIMTECH™ jsou vyrobeny z materiálu HYDROKNIT*. Navrženy pro kritické aplikace zahrnující rozpouštědla, inkousty a barvy.
Katalogové číslo: (PGIN74236)
Dodavatel: PGI NONWOVEN
Popis: These wipes are specially designed to swiftly and cleanly remove contaminants prior to painting. This I-Tack range contains a water-based tackifier an...
Měrná jednotka: 1 * 400 KS
Katalogové číslo: (115-0370)
Dodavatel: CONTEC
Popis: Sontara AC is a white non woven creped wipe made with 55% special cellulose and 45% polyester.
Měrná jednotka: 1 * 250 KS
Katalogové číslo: (KIMB7432)
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
Popis: Kleenex® Wipes are ideal in busy healthcare environments. Available in a handy, portable POP-UP box, these wipes are soft, yet strong and can be used ...
Měrná jednotka: 1 * 80 KS
Katalogové číslo: (KIMB21905-026)
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
Popis: These light-duty wipes can handle a variety of delicate tasks and easily wipe up liquid and dust.
Měrná jednotka: 1 * 17.160 KS
Katalogové číslo: (115-1556)
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
Popis: Tyto jemné a pružné ubrousky mají netkanou otevřenou strukturu, která je ideální pro odstranění přebytečného tmelu před průmyslovým malováním nebo lak...
Měrná jednotka: 1 * 500 KS
Katalogové číslo: (SCAA190578)
Dodavatel: Essity
Popis: This extremely low lint cloth with anti-static properties is ideal for use with solvents when cleaning smooth surfaces. Made from 100% PP.
Měrná jednotka: 1 * 400 KS
Katalogové číslo: (ROTHP502.1)
Dodavatel: Roth Carl
Popis: These tissues are made of 100 % pure pulp. They are excellent for wiping smaller amounts of liquid and for cleaning pipettes and slides.
Měrná jednotka: 1 * 200 KS
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom