Tisk…
Hledali jste: Ubrousky vlhčené
15  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (115-0128)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Tyto netkané ubrousky jsou vyrobeny ze 100% polypropylenu a jsou navlhčeny směsí čistého 70% isopropylalkoholu a 30% reagenční deionizované vody. Jsou...
Měrná jednotka: 1 * 100 KS
Katalogové číslo: (115-2422)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: These abrasive wipes made from PP with PE web are pre-wetted with a cleaning solution. Ideal for cleaning very dirty hands.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (111-1952)
Dodavatel: 3M
Popis: Čistič 105 obličejových těsnění je jednotlivě zabalená ubrousek pro čištění a osvěžení obličejové části bez jejího poškození.
Měrná jednotka: 1 * 40 KS
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
Popis: Bezvodé čistící ubrousky WYPALL* jsou vyrobené z impregnovaného zdrsněného polypropylenu a jsou speciálně navrženy pro vysoce účinné čistění nástrojů ...
Katalogové číslo: (115-1997)
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
Popis: Tento vlhký stírací systém, který je opakovaně plnitelný, je ideální alternativou k používání stříkací lahve nebo otevřeného kbelíku v kombinaci s had...
Měrná jednotka: 1 * 6 Roll
Dodavatel: Deb-STOKO
Popis: Tough, extra large wipes impregnated with a mild ester solvent-based liquid formula for highly effective removal of paints, inks, resins, adhesives an...
Dodavatel: Texwipe
Popis: PolySat® je vyroben ze 100% polypropylenového substrátu foukaného z taveniny, který je předem navlhčen 70% isopropylalkoholem a zabalen v opakovaně uz...
Katalogové číslo: (PRTWIW10WHR)
Dodavatel: Portwest
Popis: These PP wipes remove wet paint, oil, grease and grime. For use on hands, tools and surfaces.
Měrná jednotka: 1 * 150 KS
Katalogové číslo: (115-2569)
Dodavatel: Texwipe
Popis: IPA Wipers are saturated with isopropyl alcohol and are ideal for most general cleaning applications.
Měrná jednotka: 1 * 500 KS
Katalogové číslo: (115-1473)
Dodavatel: Deb-STOKO
Popis: These polypropylene wipes are moistened with a cleansing solution that is ideal for fast cleansing and pre-cleansing after contact with heavy-duty con...
Měrná jednotka: 1 * 4 KS
Katalogové číslo: (129-0248)
Dodavatel: MICRONOVA
Popis: SilSat wipes address the problem of using lubricant in a controlled application by offering high grade silicone on a pre-saturated wipe. Each polyeste...
Měrná jednotka: 1 * 192 KS
Dodavatel: ESSENTRA POROUS TECHNOLOGIES
Popis: These heavyweight polyester/cellulose wipes are pre-saturated with 96% IPA and 4% DIW. They are ideal for general and manufacturing applications, as w...
Katalogové číslo: (EPTA6-LS7030-PC-24)
Dodavatel: ESSENTRA POROUS TECHNOLOGIES
Popis: These polyester/cellulose wipes are pre-saturated with 70% IPA and 30% DIW. They are ideal for general and maintenance applications, as well as for in...
Měrná jednotka: 1 * 27 Sáček
Katalogové číslo: (EPTA6-LS964-685)
Dodavatel: ESSENTRA POROUS TECHNOLOGIES
Popis: These polyester/cellulose wipes are pre-saturated with 96% IPA and 4% DIW. They are ideal for general and manufacturing applications, as well as for i...
Měrná jednotka: 1 * 1.200 KS
Dodavatel: Essity
Popis: Pre-moistened wipes made from a viscose and polyester mix. The single ply wipes are tough on grease and dirt but gentle enough on skin to use several ...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom