Tisk…
Hledali jste: Ubrousky dezinfekční
4  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (BRND44870_U)
Dodavatel: Brand
Popis: Suché polyesterové ubrousky impregnované univerzálními nebo disinfekčním detergenty. Netřepivé a odolné ubrousky jsou navrženy k optimální disinfekci ...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (DIVY100984249)
Dodavatel: Diversey
Popis: Diversey Oxivir Excel® combined cleaner and disinfectant, powered by AHP technology, provides you with the best alternative to your traditional disinf...
Měrná jednotka: 1 * 12 KS
Dodavatel: BODE CHEMIE GMBH
Popis: These universally applicable fleece wipes can be used in combination with all liquid BODE surface disinfectants.
Dodavatel: ECOLAB CONTAMINATION CONTROL
Popis: These surface wipes are impregnated with either 70% IPA, 70% Denatured Ethanol (IMS), silicone or with a Klerclean Neutral Detergent. The 100% polyest...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom