Tisk…
Hledali jste: Utěrky papírové
21  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"21"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
Popis: Tyto utěrky jsou vyrobeny z pevné, vysoce absorpční látky AIRFLEX*. V kombinaci s dávkovačem SLIMROLL* jsou ideální pro použití ve vysokofrekvenčních ...
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
Popis: Jednorázové utěrky vyrobené z Airflex®, objemné textilní tkaniny, 2 nebo 3vrstvé.
Katalogové číslo: (115-2168)
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
Popis: These 2-ply folded hand towels are made from strong, highly absorbent AIRFLEX* fabric.
Měrná jednotka: 1 * 190 KS
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
Popis: These 1-ply interfolded hand towels are made from strong, highly absorbent AIRFLEX* fabric, safe for food use and supplied in cost-saving ‘compressed’...
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
Popis: Jednorázové utěrky vyrobené z Airflex®, (objemná textilní tkanina).
Katalogové číslo: (KIMB5856)
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
Popis: Jednorázové utěrky vyrobené z Airflex®, (objemná textilní tkanina).
Měrná jednotka: 1 * 1.760 KS
Katalogové číslo: (KIMB6687)
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
Popis: These blue hand towel make practical choices without compromising on quality, value and uncompromised clean, every single time.
Měrná jednotka: 1 * 6 Roll
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
Popis: These 1-ply interfolded hand towels are made from strong, highly absorbent AIRFLEX* fabric and supplied in cost-saving ‘compressed’ packs (with 18% mo...
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
Popis: These 2-ply folded hand towels are made from strong, highly absorbent AIRFLEX* fabric (100% recycled fibres).
Katalogové číslo: (KIMB6692)
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
Popis: These blue hand towel make practical choices without compromising on quality, value and uncompromised clean, every single time.
Měrná jednotka: 1 * 6 Roll
Katalogové číslo: (KIMB6617)
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
Popis: Designed to help you support washroom hygiene standards in high frequency environments without compromising on quality and value.
Měrná jednotka: 1 * 5.100 KS
Katalogové číslo: (KIMB6781)
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
Popis: Kleenex® Ultra™ Slimroll™ is the most gentle rolled hand towel perfect for elevated care in premium washrooms. Slimroll™ hand towel pairs with our com...
Měrná jednotka: 1 * 6 Roll
Dodavatel: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Popis: Disposable towels made from cellulose. Single, 2 or 3 ply.
Dodavatel: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Popis: Cotton tissues.
Katalogové číslo: (ZVGA15402-05)
Dodavatel: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Popis: These skin-friendly paper towels are ideal for use in office environments, educational facilities and workshops. The highly absorbent towels dry hands...
Měrná jednotka: 1 * 5.000 KS
Katalogové číslo: (ZVGA15301-04)
Dodavatel: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Popis: These 1 ply towels dry hands quickly and reliably. Ideal for use in washrooms with high frequencies: municipal facilities, restaurants, medical enviro...
Měrná jednotka: 1 * 2.400 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom