Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (17)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
michacky-hridelove-elektronicke
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Laboratorní hřídelová míchadla jsou vhodná pro jednoduché míchání až do objemů 25 l (VOS 40 digital) nebo pro intenzivní míchání až do objemů 40 l (VO...
Katalogové číslo: (441-0017)
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   Toto tiché, ekonomické hřídelové míchadlo pro jednoduché laboratorní míchání, aplikace jako zpracování média s podstatnými dočasnými změnami viskozity...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Přerušeno
Dodavatel:  IKA
Popis:   Laboratorní míchadla navržená pro jednoduchá míchaní pro množství až 15 nebo 25 l (EUROSTAR 20 digital a EUROSTAR 40 digital) nebo pro intenzivní mích...
Dodavatel:  IKA
Popis:   Výkonné laboratorní míchačky pro množství až 40 nebo 100 l (H₂O). Jednotky automaticky nastaví rychlost pomocí mikroprocesorem řízené technologie v ro...
Dodavatel:  IKA
Popis:   Velice výkonné laboratorní míchačky pro vysoce viskózní aplikace a intenzivní míchání množství až 100 l (H₂O). Jednotky automaticky nastaví rychlost p...
Katalogové číslo: (IKAA25001990)
Dodavatel:  IKA
Popis:   This overhead stirrer is ideal for special applications. Combining high performance with excellence, the units require minimum space.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  VELP SCIENTIFIC
Popis:   Range of overhead stirrers with electronic adjustment that are equipped with advanced safety systems.
Dodavatel:  HEIDOLPH
Popis:   Powerful electronic stirrers that feature a smooth start operation which prevents spills and splashing media. The speed ramps up slowly until set spee...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 11
  1  2  Další