Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (3)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
michacky-hridelove-mechanicke
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
Třídit podle:
Dodavatel:  IKA
Popis:   Velmi výkonná, mechanicky řízená laboratorní míchačka navržená pro vysoce viskózní aplikace pro množství až 200 l. Jednotka má robustní, ergonomický d...
Dodavatel:  IKA
Popis:   Powerful, mechanically controlled laboratory stirrer, designed for highly viscous applications for quantities up to 80 l. Units have a robust, ergonom...
Dodavatel:  IKA
Popis:   Powerful, mechanically controlled agitators for intensive mixing with approval for use in Ex-Zone 1 (2G), temperature class T3 acc. to the ATEX 95 dir...
Dodavatel:  IKA
Popis:   Robustní, tenký, ergonomický design s digitálním displejem.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  STUART SCIENTIFIC
Popis:   Range of quiet running overhead stirrers to meet all laboratory requirements.
Katalogové číslo: (441-1101)
Dodavatel:  HEIDOLPH
Popis:   Overhead stirrer for basic requirements, the unit has large control dials and convenient analogue speed settings. The shaft accommodates stirring elem...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  WITEG LABORTECHNIK GMBH
Popis:   General purpose basic laboratory overhead stirrer, ideal for stirring low to medium viscosity materials. The analogue unit has a chrome-plated stainle...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 7  z 7