Tisk…
Hledali jste: Lázně vodní, nemíchané
35  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"35"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Vodní lázně s dvojitou stěnou, vnitřní stěna z nerezové oceli a vnější z ocelových plátů s povrchovou úpravou. Všechny lázně s výjimkou 2litrového mo...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Lázně jsou vyrobeny buď z nerezové oceli, nebo z polykarbonátu. Jsou ideální pro použití ve spojení s ponorným termostatem VWR®. Velice vhodné tam, kd...
Akce
Katalogové číslo: (JULA9461701)
Dodavatel: JULABO GmbH
Popis: Open bath circulator with high quality bath tanks made of transparent plastic or stainless steel.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
New Product
Dodavatel: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Popis: High quality, digital unstirred water bath range with choice of models from 2 to 34 litres and a dual bath with 5 and 12 litres. Dual baths are ideal ...
Dodavatel: JULABO GmbH
Popis: PURA stainless steel water baths are functional and reliable for everyday operations due to their high material and component quality. The easy to use...
Dodavatel: JULABO GmbH
Popis: Unstirred water bath, CORIO™, B33, Nerezová ocel, Objem: 26 - 39 L, Tepl. rozsah: ≤150 °C, Lázeň Š×H×V: 830×300×150 mm, Š×H×V: 900×360×200 mm
Dodavatel: JULABO GmbH
Popis: Unstirred water bath, CORIO™, BT5, Objem: 3,5 - 5 L, Tepl. rozsah: ≤100 °C, Lázeň Š×H×V: 150×150×150 mm
Dodavatel: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Popis: Digital unstirred water bath range with choice of models from 5 to 18 litres. All units have stainless steel tanks and durable painted steel cases, of...
Katalogové číslo: (442-0814)
Dodavatel: 2MAG
Popis: Stainless steel mixBATH, durable, robust, is suitable for MIXdrive 6/15/60 as well as MIXdrive 1/1 eco/1 XS, fitting for immersion thermostats (heatin...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Popis: Digital unstirred water bath range with choice of models from 5 to 26 litres. All units have stainless steel tanks and durable painted steel cases, of...
Dodavatel: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Popis: Premium baths which are constructed from corrosion resistant stainless steel for durability in demanding environments. Available in five sizes: 5, 12,...
Dodavatel: LAUDA
Popis: Insulated stainless steel baths which can be used up to 200 °C. The outer jacket is made of powder coated sheet steel. All baths are equipped with a b...
Dodavatel: IKA
Popis: Unstirred water bath, IB R 9 eco, PC, Objem: 9 L, Tepl. rozsah: ≤100 °C, Lázeň Š×H×V: 307×239×151 mm, Š×H×V: 356×287×167 mm
Katalogové číslo: (IKAA20016334)
Dodavatel: IKA
Popis: Compact and ergonomic heating safety bath for all tempering media.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (IKAA20016337)
Dodavatel: IKA
Popis: HB Eco is a compact and ergonomic heating bath.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: LAUDA
Popis: Simple to operate water baths. Working temperature range is 25 to 100 °C.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 35
no targeter for Bottom