Tisk…
Hledali jste: Lázně s vnitřním oběhovým čerpadlem
6  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Rozsdamentes acél termosztátok Advanced Programmable vagy Advanced Digital hőmérsékletszabályozóval. Mindkettő könnyen navigálható a nagyméretű, kijel...
Dodavatel: JULABO GmbH
Popis: The DYNEO™ DD heating circulators are available in several bath combinations, with varying bath sizes. DYNEO is designed for internal as well as exter...
Dodavatel: JULABO GmbH
Popis: Řada topných cirkulátorů MAGIO™ pracuje s rozsahem provozních teplot 20 až +300 °C a topným výkonem až 3 kW. Se svým výkonným tlakovým/sacím čerpadlem...
Dodavatel: JULABO GmbH
Popis: The powerful and robust CORIO™ laboratory circulators provide the exact temperature, absolute precision, and a wide working temperature range. The COR...
Katalogové číslo: (461-1219)
Dodavatel: LAUDA
Popis: The Proline Edition X range of heating thermostats feature a wide temperature range, high cooling and heating power and a multi level pump. The self-e...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: HUBER
Popis: The low bath volume means these circulators are ideal for controlling the temperature of small external applications, or for direct temperature contro...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom