Tisk…
Hledali jste: Transiluminátory UV
7  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Všechny transilluminátory VWR® se vysouvají pro snadný přístup a poskytují velmi rovnoměrné osvětlení. Ty pro použití se systémem VWR® Imager mají tak...
Katalogové číslo: (730-1488)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: The VWR® benchtop transilluminator for stand alone imaging systems is designed for ease of use.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Syngene (a division of the Synoptics group)
Popis: UV Transilluminator, Syngene, GX-2020M-E, Vlnová délka: 302 nm, Velikost filtru: 200×200 mm
Katalogové číslo: (733-2310)
Dodavatel: Syngene (a division of the Synoptics group)
Popis: UV Transilluminator, Syngene, GE-2020M-E, Vlnová délka: 302 nm, Velikost filtru: 200×200 mm
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Popis: These High Performance UV transilluminators, with four 25 W tubes, provide 100 W of high intensity and uniform UV illumination for high fluorescence a...
Katalogové číslo: (UVPA38-0325-01)
Dodavatel: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Popis: UV Transilluminator
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Popis: All Benchtop transilluminators are compact, lightweight and offer an economical alternative to the High Performance series transilluminators. With the...
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom