Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (12)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Lubrikanty
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/89/18989489.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"17"
Třídit podle:
Katalogové číslo: (6674.0050)
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Silicone grease TECHNICAL
Měrná jednotka:  1 * 50 g
Katalogové číslo: (24513.141)
Dodavatel:  VWR Chemicals
Popis:   Hydrocarbons + lanolin
Měrná jednotka:  1 * 25 g
Katalogové číslo: (44224.KT)
Dodavatel:  Alfa Aesar
Popis:   High-vacuum grease is used as an anti-seize grease in ground glass joints and to lubricate synthetic and silicone rubber gaskets. Also used to lubrica...
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Dodavatel:  DOW CORNING
Popis:   This silicone-based clear translucent grey coloured compound is used as sealant and lubricant for vacuum systems.
Katalogové číslo: (291-0039)
Dodavatel:  DOW CORNING
Popis:   Light grey translucent non melting silicone. Serviceable from -40°C to +260°C
Měrná jednotka:  1 * 50 g
Katalogové číslo: (636022M)
Dodavatel:  DOW CORNING
Popis:   Wide temperature range lubricant for rolling element bearings.
Měrná jednotka:  1 * 100 g
Dodavatel:  DOW CORNING
Popis:   Molykote 111 is a valve lubricant and sealant with good resistance to most chemicals and a wide service temperature range
Měrná jednotka:  1 * 100 g
Katalogové číslo: (ACRO386110010)
Dodavatel:  Acros Organics
Popis:   SILICONEGREASEBAYER 1 * 1 KS
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 17
  1  2  3  Další
Nový vzhled a obnovený závazek
Vytvořen na základě funkcí a zdrojů, které znáte, a optimalizovaný díky inovacím od Avantoru®. Naše nová značka symbolizuje rychlost reakcí a naši schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků.
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZAČÍT NAKUPOVAT