Tisk…
Hledali jste: Roztěrky buněk
13  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: PP, sterilní (jednotlivě balené) nebo nesterilní (baleno hromadně). Pohodlné a ekonomické, tyto rozprašovače buněk jsou navrženy tak, aby zjednodušily...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: These PS, sterile, disposable L-shaped spreaders enable even spreading of liquid samples across the surface of agar plates without gouging or cutting ...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: PS, sterilní. Roztěrky jsou navrženy pro rozprostření tekutého vzorku po celé ploše kultivačního média. Lze použít pro kultivaci bakterií (např.: CFU)...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: These PS, sterile, disposable T-shaped spreaders are designed for spreading and dispersing liquids across the surface of agar culture plates. Their de...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: PS, sterilní Konec roztěrky je dokonale hladký, má zaoblené okraje bez ostrých hran a nerovností. Roztěrka umožňuje rozprostření tekutého vzorku po ce...
Dodavatel: Corning
Popis: These spreaders are made of PS.
Katalogové číslo: (HEATHS86655)
Dodavatel: HEATHROW
Popis: Stainless steel spreader for use with 90 mm plates. Smooth triangular end makes spreading easy - the upturned end will not cut into agar.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (391-3015)
Dodavatel: Simport Scientific
Popis: PS, sterile.
Měrná jednotka: 1 * 100 KS
Dodavatel: Bel-Art Products, a Part of SP
Popis: For spreading cells onto the surface of an agar plate to form individual colonies. These stainless spreaders have a smooth triangular end with a strai...
Katalogové číslo: (HEATHS8151)
Dodavatel: HEATHROW
Popis: Triangular shaped spreading bar has an edgeless design which prevents tearing of the agar and head shape that distributes pressure evenly for smooth s...
Měrná jednotka: 1 * 500 KS
Katalogové číslo: (HEATHS8171B)
Dodavatel: HEATHROW
Popis: ABS disposable L-shaped cell spreader with smooth surface that will not tear agar plate or disturb media layer. Supplied sterile for immediate use wit...
Měrná jednotka: 1 * 500 KS
Katalogové číslo: (MARI1800024)
Dodavatel: MARIENFELD
Popis: Glass.
Měrná jednotka: 1 * 10 KS
Dodavatel: DELTALAB
Popis: Cell spreader, PS, Tvar písmene L, Modrá, 5/pack, Sterile
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom