Tisk…
Hledali jste: Kličky a jehly inokulační
35  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"35"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: PS, sterilní Kličky zajišťují trvale vlhké prostředí a kompletní přenos kultury. Dostupné jako pevné nebo flexibilní. Kličky mají hladké okraje, kter...
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Inoculating loops and needles are devices used for inoculation, serial dilution, sterile sampling, transfer, and microbiological sample spreading.
New Product
Katalogové číslo: (612-9360)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: PS, sterilní.
Měrná jednotka: 1 * 1.000 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: PS, sterilní Jednorázové, plastové inokulační jehly.
Katalogové číslo: (612-2496)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: PS, sterilní. Kalibrované jednorázové inokulační kličky, které jsou vyrobeny z flexibilního nebo pevného plastu pro použití v různých aplikacích a pož...
Měrná jednotka: 1 * 1.000 KS
Dodavatel: COPAN
Popis: Inoculating loop, 10 µl, Sterile
Dodavatel: COPAN
Popis: These nickel-chrome metal wire loops are available non calibrated in a range of sizes with internal diameters (Ø) of 2, 3, 4 or 5 mm, or calibrated, 1...
Dodavatel: RSG
Popis: These NiCr 8020 loops are available in a range of sizes and lengths with internal diameter of 1,5, 2,5 or 4 mm. They are heat resistant and can be fla...
Dodavatel: 3M Food Safety
Popis: This 3M™ Petrifilm™ Spreader is an easy-to-use tool designed to quickly and evenly distribute inoculum within the 3M™ Petrifilm™ Plate.
Dodavatel: COPAN
Popis: A range of nickel-chrome metal wire loops attached to lightweight insulated aluminium handles. Combo-loops are non calibrated and available in a range...
Dodavatel: BOCHEM
Popis: Stainless steel 18/10. Length 100 mm.
Dodavatel: ANICRIN S.R.L.
Popis: Inoculating Needles, Modrá, -
Katalogové číslo: (KART2650)
Dodavatel: KARTELL
Popis: High impact PS, sterile.
Měrná jednotka: 1 * 2.000 KS
Dodavatel: Simport Scientific
Popis: PS, sterile. Loops and needles are smooth and flexible to facilitate uniform streaking without damaging the gel surface.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Popis: PS, sterile. Disposable, problem free inoculation with smooth loop surface.
Dodavatel: Corning
Popis: These polystyrene inoculating loops are highly ergonomic and are color coded for easy identification.
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 35
no targeter for Bottom